917923
A1V1PF2-OEt-PEG1-NH2 hydrochloride
Sinónimos:
AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Ethyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((2-(2-aminoethoxy)ethyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride, SNIPER building block
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
ligand
A1V1PF2
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](NCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C29H46FN5O6.ClH/c1-6-41-28(39)22(18-20-9-11-21(30)12-10-20)33-26(37)23-8-7-15-35(23)27(38)24(29(3,4)5)34-25(36)19(2)32-14-17-40-16-13-31;/h9-12,19,22-24,32H,6-8,13-18,31H2,1-5H3,(H,33,37)(H,34,36);1H/t19-,22-,23-,24+;/m0./s1
Clave InChI
QJQSVDCTXDWZTC-YHPWAZSSSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building blocks in this series:
917710 A1V1PF2-OEt
917427 A1V1PF2-OEt-C6-NH2 hydrochloride
917672 A1V1PF2-OEt-C10-NH2 hydrochloride
917923 A1V1PF2-OEt-PEG1-NH2 hydrochloride
916676 A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.