917974
BocA1V2PF2
Sinónimos:
(S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, IAP E3 ligase lead for protein degrader research, SNIPER building block
About This Item
Productos recomendados
ligand
BocA1V2PF2
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C30H43FN4O7/c1-18(32-29(41)42-30(2,3)4)25(36)34-24(20-9-6-5-7-10-20)27(38)35-16-8-11-23(35)26(37)33-22(28(39)40)17-19-12-14-21(31)15-13-19/h12-15,18,20,22-24H,5-11,16-17H2,1-4H3,(H,32,41)(H,33,37)(H,34,36)(H,39,40)/t18-,22-,23-,24-/m0/s1
Clave InChI
LNJCHGKSSPMNRM-IMNFJDCFSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
BocA1V2PF2 conjugates are also available for degrader synthesis. Browse our full synthesis offering here for streamlining
SNIPER and PROTAC® degrader libraries: Degrader Building Blocks
917443BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
917958 BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
916692 BocA1V2PF2-NHPEG3-NH2
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)