Merck
908134
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P8059 5% Pd
Sinónimos:
Pd/CaCO3
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
temp. de autoignición
>1120 °F
contiene
<3% water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
calcium carbonate support
cadena SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Clave InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Evonik Noblyst® P8059 5% Pd is a palladium on calcium carbonate catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Otras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Información legal
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.