907952
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8071 2% Pt
Sinónimos:
Pt/C
Seleccione un Tamaño
US$ 157,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 157,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Formulario
powder
contiene
~60% water
Extensión del etiquetado
2 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- hydrogenation of aromatic nitro groups in the presence of halogens and other functional groups
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.