907944
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1092 5% Pd
Sinónimos:
Pd/C
Formulario
powder
contiene
~50% water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
- hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of heteroaromatics
- C-C coss coupling reactions
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.