Merck
205699
Sigma-Aldrich
Paladio sobre carbono
greener alternative
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
Sinónimos:
Pd/C
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
extent of labeling
10 wt. % loading
matrix
activated carbon support
greener alternative category
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para eficiencia energética. Encontrará los detalles aquí.
Application
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
El paladio sobre carbono (Pd/C) (carga 10 peso %, soporte matriz de carbón activado) puede utilizarse como catalizador en reacciones bien conocidas como las de hidrogenación de alquenos, alquinos, cetonas, nitrilos, iminas, azidas, grupos nitro, benzenoides y heterocíclicos aromáticos; la de hidrogenólisis de ciclopropanos, bencilderivados, epóxidos, hidracinas y haluros; y las de deshidrogenación aromática y deformilación de aldehídos.
También puede utilizarse como
  • catalizador para la hidrodecloración del diclorodifluorometano (CCL2F2), que es un gas de efecto invernadero conocido,
  • catalizador de las reacciones de Heck de haluros de arilo en líquidos iónicos
  • catalizador anódico para la fabricación de pilas de combustible de ácido fórmico directo (DFAFC)
  • electrocatalizador rentable para la oxidación del metanol
  • en la hidrogenación catalítica de hidruros químicos para la producción de hidrógeno
  • catalizador en la reacción de Suzuki-Mayaura
El producto puede utilizarse con nuestro generador de hidrógeno de sobremesa, H-Genie Lite (Z744083)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Physical and electrochemical characterizations of nanostructured Pd/C and PdNi/C catalysts for methanol oxidation
Liu Z, et al.
Electrochemical Communications, 11(4), 925-928 (2009)