908053
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt
Sinónimos:
Pt/C
Formulario
powder
contiene
~60% water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- hydrogenation of aromatic nitro groups
- hydrogenation of hydrazones
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
- hydrogenation of nitriles
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.