62145
Lindlar Catalyst
Sinónimos:
Pd
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Aplicación
It can also effective catalyze:
- selective hydrogenations of triple bonds to cis-double bonds
- monohydrogenation of polyolefins
- hydrogenation of azides to amines
Componentes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?