Merck
907839
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1090 5% Pd
Sinónimos:
Pd/C
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 298,00
US$ 298,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 298,00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 298,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
contiene
~50% water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Evonik Noblyst® P1092 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
  • hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of heteroaromatics
  • C-C coss coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Otras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Información legal
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.