Merck
908010
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8077 5% Pt
Sinónimos:
Pt/C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pt
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
contiene
~50% water
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon support
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Evonik Noblyst® P8077 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • oxidation of alcohols and sugars
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Otras notas
Unit weight is of net dry catalyst.
Información legal
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.