Merck
407305
Sigma-Aldrich
Paladio sobre carbono
greener alternative
extent of labeling: 30 wt. % loading, matrix activated carbon support
Sinónimos:
Pd/C
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 138,00
10 G
US$ 1.040,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 138,00
10 G
US$ 1.040,00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
30 wt. % loading
Matriz
activated carbon support
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
Palladium on carbon (Pd/C) (30 wt. % loading, matrix activated carbon support) can be used for a variety of applications, such as:
  • a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas[1]
  • a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids[2]
  • an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)[3]
  • a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol[4]
  • in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen[5]
  • a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction[6]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Physical and electrochemical characterizations of nanostructured Pd/C and PdNi/C catalysts for methanol oxidation
Liu Z, et al.
Electrochemical Communications, 11(4), 925-928 (2009)
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)