Merck
907111
Sigma-Aldrich
2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide
Sinónimos:
(bpp)NiBr2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9Br2N5Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
429.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Ni+].[Br-].Br.[n]3(nccc3)c1nc(ccc1)[n]2nccc2
InChI
1S/C11H9N5.2BrH.Ni/c1-4-10(15-8-2-6-12-15)14-11(5-1)16-9-3-7-13-16;;;/h1-9H;2*1H;/q;;;+1/p-1
Clave InChI
ZVPBBPDZLUQKSN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Precatalyst for alkyl-alkyl cross-coupling; reductive cross-coupling of styrenyl aziridines, dialkyl ether formation, reductive amination.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Christoph Heinz et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(6), 2292-2300 (2018-01-18)
This report describes a three-component, Ni-catalyzed reductive coupling that enables the convergent synthesis of tertiary benzhydryl amines, which are challenging to access by traditional reductive amination methodologies. The reaction makes use of iminium ions generated in situ from the condensation
Contenido relacionado
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.