Merck
911984
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II)
Sinónimos:
(bpy)NiI2
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 194,00
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 194,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8I2N2Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
468.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Ni]1([NH]2=C(C3=[NH]1C=CC=C3)C=CC=C2)(I)I
Clave InChI
HXZGEUKJJFSILG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II) is a catalyst for the cross-electrophile coupling of vinyl halides and alkyl halides.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kirk W Shimkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7074-7078 (2018-05-26)
Nickel-catalyzed cross-electrophile couplings have recently emerged as highly effective and practical methods for the formation of C-C bonds. By merging this process with well-established π-π coupling chemistry, a new method for the synthesis of tetrasubstituted alkenes has been developed. The