Merck
917982
Sigma-Aldrich
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride
≥95%
Sinónimos:
(NiCl2(py)4
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 176,00
US$ 176,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 176,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20Cl2N4Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
446.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 176,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
InChI
1S/4C5H10N.2ClH.Ni/c4*1-2-4-6-5-3-1;;;/h4*1-5H2;2*1H;/q4*-1;;;+6/p-2
Clave InChI
UOXIEMDYDIZJAZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Tetrapyridyl nickel (ll) dichloride is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ryan L Jezorek et al.
Organic letters, 16(24), 6326-6329 (2014-12-04)
A library containing 10 air-stable Ni(II)X(Aryl)(PCy3)2 σ-complexes as precatalysts (X = Cl, Br, OTs, OMs, aryl = 1-naphthyl, 2-naphthyl; X = Cl, 1-acenaphthenyl, 1-(2-methoxynaphthyl), 9-phenanthrenyl, 9-anthracyl) was synthesized and demonstrated to quantitatively cross-couple 2-methoxyphenyl dimethylsulfamate with methyl 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl)benzoate at 23
Andrés García-Domínguez et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(35), 12286-12290 (2019-06-27)
The potential of merging photoredox and nickel catalysis to perform multicomponent alkene difunctionalizations under visible-light irradiation is demonstrated here. Secondary and tertiary alkyl groups, as well as sulfonyl moieties can be added to the terminal position of the double bond