Merck
227056
Sigma-Aldrich
N,N-Dimetilformamida
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein/REAXYS Number:
605365
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
La N, N-dimetilformamida (DMF) es el disolvente comúnmente empleado para las reacciones químicas. La DMF es un disolvente útil empleado para el aislamiento de la clorofila de los tejidos vegetales. Es un reactivo ampliamente utilizado en síntesis orgánica. Desempeña múltiples papeles en varias reacciones, como disolvente, como deshidratante, como reductor y como catalizador. Es una unidad estructural multifunción para la síntesis de compuestos que contengan O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO como grupos funcionales.
La N,N-dimetilformamida es un disolvente polar que se utiliza comúnmente en la síntesis orgánica. También actúa como precursor multipropósito para las reacciones de formilación, aminación, aminocarbonilación, amidación y cianación.
Application
La N,N-dimetilformamida (anhidra) se ha utilizado como disolvente para la síntesis del conjugado citotóxico de hormona liberadora de la hormona luteinizante (LH-RH) AN-152 (un quimioterápico) y el fluoróforo C625 [4-(N,N-difenilamino)-4′-(6-O-hemiglutarato)hexilsulfinil estilbeno]. Puede utilizarse como medio disolvente para las diversas reacciones de reducción orgánica.
El DMF se ha utilizado como disolvente en los siguientes procesos:
  • La síntesis en varios pasos de la L-acidohomoalanina (L-Aha) durante la sustitución del mesilato por acida sódica.
  • La síntesis de fosfina-FLAG®, un reactivo de detección para el marcaje metabólico de los glucanos.
  • La síntesis de 6-acidofucosa per-O-acetilada, un azúcar ácido per-O-acetilado.
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
X Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(20), 11081-11084 (1999-09-29)
Chemotherapy is commonly used in the treatment of cancers. However, the mechanism of action of many of these agents is not well understood. We present the synthesis of a two-photon fluorophore (C625) and its biological application when chemically linked to
A concise and scalable route to L-azidohomoalanine.
Roth S, et al.
Nature Protocols, 5(2), 1967-1973 (2010)
Reference electrode for anhydrous dimethylformamide.
Marple LW.
Analytical Chemistry, 39(7), 844-846 (1967)
Metabolic labeling of glycans with azido sugars and subsequent glycan-profiling and visualization via Staudinger ligation.
Laughlin ST and Bertozzi CR.
Nature Protocols, 2(11), 2930-2944 (2007)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Artículos
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.