Merck
804398
Sigma-Aldrich
[(TMEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H23ClN2Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
301.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C7H7.C6H16N2.ClH.Ni/c1-7-5-3-2-4-6-7;1-7(2)5-6-8(3)4;;/h2-5H,1H3;5-6H2,1-4H3;1H;/q;;;+1/p-1
Clave InChI
NMLMESVZRUMFAE-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations, including Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig and other cyclizations and oxidative couplings.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jason D Shields et al.
Organic letters, 17(9), 2166-2169 (2015-04-18)
The synthesis and catalytic activity of [(TMEDA)Ni(o-tolyl)Cl], an air-stable, crystalline solid, is described. This complex is an effective precatalyst in a variety of nickel-catalyzed transformations. The lability of TMEDA allows a wide variety of ligands to be used, including mono-
Artículos
Palladium catalysts in transition metal-catalyzed coupling reactions offer diversity, accessibility, and robustness over nickel catalysts.
Contenido relacionado
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.