904937
2,6-Bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel (II) dichloride
≥95% anhydrous basis
Sinónimos:
(bpp)NiCl2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% anhydrous basis
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
107.9-132.4 °C (Decomp)
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.