728551
Bis[(2-dimethylamino)phenyl]amine nickel(II) chloride
≥97% (AT)
Sinónimos:
Chloro[N2-[2-(dimethylamino-κN)phenyl]-N1,N1-dimethyl-1,2-benzenediaminato-κN1,κN2]-nickel, Nickamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (AT)
Formulario
lumps
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CN(C)c1ccccc1N([Ni]Cl)c2ccccc2N(C)C
InChI
1S/C16H20N3.ClH.Ni/c1-18(2)15-11-7-5-9-13(15)17-14-10-6-8-12-16(14)19(3)4;;/h5-12H,1-4H3;1H;/q-1;;+2/p-1
Clave InChI
IRLHVNUEEKJBEL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Alkyl-alkyl Kumada coupling of secondary alkyl halides
- Direct alkylation of heterocyclic C-H bonds
- Sonogashira coupling of nonactivated alkyl halides
- Kumada-Corriu-Tamao coupling of nonactivated alkyl halides with aryl and heteroaryl nucleophiles
Reactant of pincer NN2 ligand leading to selective carbon-carbon bond formation
Envase
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.