Merck
905070
Sigma-Aldrich
[(TEEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
≥95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 179,00
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 179,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H31ClN2Ni
Peso molecular:
357.59
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 179,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Aplicación
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations including cross-couplings.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.