Protein A and Protein G Plus Agarose Beads
蛋白A琼脂糖 可與多種物種的IgG的Fc區域結合。可用於純化免疫球蛋白的類別、亞類和片段,以及分離免疫複合物。可重複使用的樹脂含有 10 mg 蛋白質 A/mL 珠狀瓊脂糖基質。
蛋白 G 琼脂糖可與不同物種的免疫球蛋白 (Igs) 的 Fc 部分結合;有助於結合與蛋白 A 反應不佳的 Igs。
蛋白 A 和蛋白 G Plus 是源自微生物的蛋白,可與哺乳類動物的免疫球蛋白特異性結合。當這些試劑與瓊脂糖結合時,可提供抗體的有效純化和免疫沉澱。不同物種的免疫球蛋白與這兩種蛋白有不同的相互作用,Protein G Plus/Protein A 的組合可在一種試劑中提供兩種蛋白的特性。請注意,Protein G Plus 與標準的 Protein G 不同之處在於缺乏白蛋白結合及蛋白酶裂解位點。有兩種形式的瓊脂糖製劑可供選擇;一種專為柱式或批次模式下的純化而設計,另一種則以即用型懸浮液的形式提供,含有 BSA 以減少非特異吸附,專為免疫沉淀應用而設計。
蛋白 A、Protein G Plus 和 Protein G Plus/Protein A 琼脂糖懸浮液均以含 30% 琼脂糖結合物(按體積計)的漿液形式提供,即開即用。每種琼脂糖懸浮液都含有 BSA 作為封鎖劑,在靜態條件下可結合 20 mg IgG/ml 包裝珠。這些懸浮液應用於一抗和二抗的沉澱,而非用於純化。
蒙太奇® 抗體純化試劑盒
蒙太奇® 抗體純化試劑盒是專為從血清、腹水或細胞培養上清中快速、簡易地純化抗體而設計。該套件包括預先包裝了高容量 PROSEP-A 或 G 培養基的旋轉柱。不需要安裝泵,也不需要包裝柱。您只需要一台離心機,就能在 60 分鐘內純化 10-20 毫克的抗體。
該方案簡單易用,與傳統的重力流方法不同,離心純化的使用可讓您隨身攜帶,方便快捷。結果顯示,旋轉柱的再生次數可達 10 次,且不會失去結合能力或降低特異性。
圖 1.使用再生的 PROSEP-G 旋轉柱從正常血清中純化人類 IgG 10 次。
Advantages
- Montage® 試劑盒為研究人員提供了從最初的澄清階段到最後的抗體濃縮步驟的全套抗體純化過程。
- Montage® 試劑盒使用旋轉柱形式,旨在消除繁瑣的色譜步驟和通常與蛋白 A 色譜相關的昂貴硬件。
- 蛋白質 A 樹脂塞的滯留體積極小,可確保高抗體回收率。
- 可重複使用的旋轉柱每個足以進行 10 次純化,並可同時處理多個樣品。
- 珠狀支撐物提供優異的流動特性,結合旋轉柱的錐度,可提供均勻的流動通道,使介質床在擺動桶轉子中得到最佳使用。
蛋白質 A 和蛋白質 G 的結合親和力 |