Merck
首頁小分子 HPLCMilli-Q® IQ 7000 超純水系統
Milli-Q® IQ 7000 超純水系統
專為您設計的超純水解決方案
它是智慧型的。直觀。它的設計是為了讓您的工作盡可能舒適愉快,並最大化實驗室的生產力。其突破性的人體工學設計與強大的淨化媒介,可確保持續生產優質的超純水。請參閱 Milli-Q® IQ 7000 水純化系統如何改變您在實驗室的工作方式。
影片:Milli-Q® IQ 7000
看看 Milli-Q® IQ 7000 超純水系統如何以其符合人體工學的設計、精確的分配選項、高畫質數位觸控螢幕、整合式資料管理系統、數位服務、免費維護等功能,改變您在實驗室的日常工作。
Simple & Intuitive Dispensing
使用全新的「輪式」分液器,從 Q-POD® 分取超純水變得更加容易、精確和輕鬆。您可以使用大量的分配功能,這些功能對實驗室的日常工作非常有用。
大型互動式觸控螢幕
就像智慧型手機一樣,Q-POD®分液器的互動式觸控螢幕讓您只需按幾下就能到任何地方。
最佳化的實驗室空間
保護您的工作空間,避免雜亂無章!該系統專為整齊安裝和乾淨的實驗室工作台而設計,沒有鬆散的管線和電纜。只需與您的 Q-POD® 分配器互動即可 - 緊湊型系統的其他部分可輕鬆整合至實驗室環境中。對於需要一個以上超純水使用點的實驗室而言,最多可連接四台 Q-POD® 分配器。
優異的超純水 - 穩定地 - 到微量級
Milli-Q®IQ 7000 系統結合 Jetpore®IQnano™ 樹脂,提供穩定至微量級的優異超純水。此外,量身定制的介質可以優化性能,因為淨化濾芯可以適應您的給水情況,無論是超硬的自來水,還是 Elix® 或非 Elix® 純水給水。在進行關鍵實驗時,您可以完全信賴系統的水純度。有了 A10® TOC 板載監測,您就可以避免不確定性或誤解結果 - 也不必重複進行耗時又昂貴的分析。
A Greener Alternative Product
作為我們產品開發中永續性設計方針的一部分,Milli-Q® IQ 7000 系統及其淨化套件的開發目的在於提供高品質的超純水,同時減少對環境的影響。
由於這些努力的成果,此系統及其套件因一系列永續性特徵的改善而被認定為更環保的替代產品。事實上,我們證明 Milli-Q® IQ 7000 系統使用較少的電力、塑膠和包裝,並且完全不含汞
檢視可持續性設計 (DfS) 計分卡,以瞭解 Milli-Q® IQ 7000 系統如何支援您實驗室的可持續性目標。
Milli-Q® IQ 7003 和 7010 供水系統遵循我們的永續性設計流程,使用較少的塑膠和電力,並且不含水銀。
Advanced Traceability
Advanced data tracking 是 Milli-Q® IQ 7000 系統不可或缺的一部分。 Dispensing Events 可確保所有分配報告的歷史記錄,而 Daily Quality Measures  則提供長時間的水質追溯性。 Complete History 是需要進行更深入分析時的所有系統資料的全球存檔。
品質& 符合性
經過驗證的合格設計,加上我們嚴格的製造品質保證系統,是您最好的保證。我們提供完整的服務,包括驗證支援,由經過認證的現場服務工程師使用校準的設備和 Milli-Q® 專用的 Qualification Workbook 提供。Milli-Q® IQ 7000 系統旨在生產符合或超過 ASTM、ISO 3696、CLSI、歐洲藥典和美國藥典所述要求的超純水。
Digital Services Simplify System Care and Assure Productivity
MyMilli-Q™ Remote Care 是一項獨特的線上監控和服務功能,可提供:
  • 遠端存取您的系統及其資料 
  • 發生警示或警報時,以電子郵件或 SMS 自動通知
  • 透過遠端診斷和維修,提供更快速的服務
  • 簡化的資料管理和先進的可追蹤性,可簡化稽核和認證流程
MyMilli-Q™ 數位服務貼紙圖示
檢視連接的便利性視訊,瞭解連接的淨水系統如何支援您不中斷的實驗室生產力。
Milli-Q® IQ 7000 用於水淨化
圖 1.Milli-Q® IQ 7000 水純化系統是更環保的替代產品。
水規格 / 國際一致性
給水需求
* 壓力在 0 至 0.1 bar 之間時,系統仍可運作,但產品流量可能較低。
超純第 1 類水規格1 (來自 Q-POD® 分裝機)
1 These values are typical and may vary depending on nature and concentration of contaminants in feed water.
1 這些值是典型值,可能會因給水中污染物的性質和濃度而異。
2 電阻率也可以按照USP的要求顯示非溫度補償。
3 在適當的操作條件下,否則通常≤5ppb。
4 使用Millipak® 和Millipak® 。 Gold
5 With Biopak®
6 With Millipak® Gold installed and used in a laminar flow hood
國際法規要求
CE和cUL符合性聲明:
Milli-Q® IQ7000系統已通過獨立認證公司的測試,符合與安全和電磁相容性相關的CE指令。該報告可按需查閱。此外,Milli-Q® IQ 7000 系統採用 UL 建議的元件和實作方式製造,並已取得 cUL 標誌。該註冊可在 UL 網站上驗證: www.ul.com.
.