MilliSentials™实验室标签打印系统
MilliSentials™实验室标签打印系统是一种成套验室标签解决方案。作为该解决方案的一部分,我们汇总相关的系统设置方法视频、疑难排查方法以及材料清单。
如何设置MilliSentials™实验室标签系统
以下视频包含了MilliSentials™实验室标签系统的完整拆箱、设置和使用分步说明。该视频包含八部分,可通过下方视频随附的时间节点来直接访问对应内容。
视频时间戳
- (0:00): 第 1 部分 - 简介
- (0:21): 第 2 部分 - 系统包装物品及拆箱
- (0:55): 第 3 部分 - 设备要求及必要软件安装
- (2:40): 第 4 部分 - MilliSentials™ Lab Ribbon 安装
- (5:13): 第 5 部分 - MilliSentials™ 实验室可调标签纸安装
- (6:10): 第 6 部分 - 确定您的打印机连接方法及设置首选项
- (8:32): 第 7 部分 - 通过USB数据线将您的打印机连接至Windows计算机
- (10:59): 第 8 部分 - 通过WiFI将您的打印机连接网络
- (14:30): 第 9 部分 - 使用MilliSentials™实验室标签打印系统软件
- (20:25): 第 10 部分 - 使用MilliSentials™实验室标签打印系统打印标签
疑难解答 | |
---|---|
问题 | 建议解决办法 |
在安装过程中,运行完设置流程后我的打印机并未重启。 |
|
我尝试打印标签,但显示的文字颜色较淡、存在斑点或不完整。 | 重置打印机设置。插入系统随附的闪存盘,使用文件资源管理器导航到该文件夹。双击打印机设置。重置打印机。重新尝试打印标签。 |
我尝试打印标签,但文字内容不对齐。 | 重置打印机设置。插入系统随附的闪存盘,使用文件资源管理器导航到该文件夹。双击打印机设置。重置打印机。重新尝试打印标签。 |
我尝试打印标签,但标签上无任何文字。 |
|
我尝试打印标签,但标签纸卷不移动,甚至无法生成空白标签。 |
|
设置无线打印机时,我使用的是开放网络,但系统不断提示输入密码。 | 由于您使用的是开放式网络,因此安全选项较低。使用Zebra Setup Utilities进行设置时,在“安全性”选项下,请单击“无”。然后在下一个界面选择“十六进制”,且不输入任何密码。 如果问题仍存在且打印机无法打印,请联系您的IT管理员。 |
我关闭打印机后,系统退出大量标签纸且显示MEDIA OUT(墨盒弹出)错误消息。我该如何修复? |
|
为什么每次打开打印机、按暂停/取消暂停按钮或打开打印机头时,打印机都会弹出三四张标签? | 打印机正在运行自校准模式。如果您希望删除此功能,可转至打印机硬件部分,从主菜单中单击“工具” → “开机操作”,并将其设置为“无动作”。然后,依次进入“工具”→“打印头关闭动作”,将其设置为“无动作”。确认选择此选项,在打开打印机头后打印前按“进纸按钮”(中间位置,暂停按钮旁边)一两次即可确保标签正确对齐。 |
我在Mac设备上无法找到Zebra Setup Utilities或无法安装Zebra Setup Utilities。 | 暂无面向Mac的Zebra Setup Utilities。请参阅我们的视频或用户指南,了解如何利用Mac设备连接打印机和MilliSentials™实验室标签打印系统软件 |
打印机是否必须始终连接实验室中的笔记本电脑? | 不必。请参阅完整用户指南或操作视频中的无线连接说明。您也可以使用移动设备打印标签。 |
我完成了打印机的以太网或WIFI网络设置步骤,但打印机图标仍然显示红色。 |
|
材料 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 描述 | 国家/地区 | 货号 | ||||||||||||||||||||
MilliSentials™实验室标签系统 | 标签打印系统包括以下物品:
|
| |||||||||||||||||||||
MilliSentials™实验室标签 | MilliSentials™实验室自适应标签纸 – 1卷标签纸,包括1615张标签 | 全球 | MISELADLA | ||||||||||||||||||||
MilliSentials™实验室色带 | MilliSentials™实验室色带 – 1份色带,足够打印6000张标签 | 全球 | MISELPRRI |