Merck
首頁Protein Purification适合环保实验室的GenElute™-E单次离心DNA和RNA纯化试剂盒
适合环保实验室的GenElute™-E单次离心DNA和RNA纯化试剂盒
传统的DNA和RNA纯化方法使用硅基质膜柱分离细胞、组织、血液等样本中的核酸。这种方法需要使用高浓度的离液盐(盐酸胍等),使DNA或RNA与硅基质结合。结合-洗涤-洗脱过程中涉及反复多次的洗涤和离心步骤,加入的化学添加剂会对核酸定量以及PCR等下游酶过程造成不利影响。
相比标准的硅基质试剂盒,GenElute™-E单次离心试剂盒不仅纯度更高、时间更少,还具有多项可持续性优势:
  • 废物更少:相比硅基质试剂盒减少55%塑料耗材,管子、吸头等
  • 操作更简单:简化的工作流程,步骤更少
  • 环保包装:拥有可持续森林认证,包装含70%以上的可再生材料。试剂盒组分包装采用可堆肥的淀粉基质袋
  • 安全处置:免去带乙醇和离液盐的结合与洗涤步骤,不再产生有害废液
索取样品!试用GenElute™-E单次离心纯化试剂盒
GenElute™-E试剂盒采用基于体积排阻的负选色谱技术。通过离心柱吸附盐、去污剂、蛋白质和有机溶剂等杂质,同时在过柱液中收集核酸,仅靠一次离心即可完成。简便的程序操作和废弃物更少,大幅提升核酸纯化效率。
可持续性实验室DNA和RNA纯化方案
仅使用少量的塑料耗材且无需使用有害的结合和洗涤缓冲液,GenElute™-E DNA和RNA纯化试剂盒可作为硅基质纯化法的环保替代方案。GenElute™-E纯化试剂盒大幅缩减试剂盒包装和实验过程中使用的塑料制品。所有硅基法相关的繁琐的结合和洗涤步骤都被省去,并且不使用需要特别清理的离液盐或有机溶剂。塑料废物可比通常的硅基法流程减少55%,因而可节约清理成本并降低环境影响。
GenElute™-E DNA/RNA纯化试剂盒减少废弃物
绿色化学与GenElute™-E DNA/RNA纯化试剂盒
我们相信,绿色化学会带来更美好的明天。随着更加绿色环保的替代产品不断增加,现在有越来越多的产品能在减少环境影响的同时保证质量和效能,因此不会损害实验结果。
我们的GenElute™-E试剂盒遵循“绿色化学12项原则”中的“预防”和“设计更安全的化学品”两项原则,与传统的硅基法相比,不制造有害废液并显著减少塑料废物的产生。因此,它们被分在绿色环保型产品的“12原则产品”目录下。
我们的GenElute™-E试剂盒还遵循“SMASH包装”原则。我们的SMASH包装计划以更少的包装、更多的可持续性材料和更轻松的回收再利用策略,推动可持续性发展。