Merck
主页Protein PurificationGenElute™-E一次离心试剂盒通过负选色谱技术纯化DNA和RNA
GenElute™DNA和RNA纯化试剂盒
经典的硅胶类离心纯化试剂盒需要多次繁琐的洗涤和离心,涉及大量的手动试管操作,不容片刻休息。GenElute-E DNA和RNA一次离心纯化试剂盒采用基于体积排阻的负选色谱技术,单次离心即可分离纯化哺乳动物细胞、血液、组织和植物组织样本中的基因组DNA(gDNA),也可直接纯化DNA和RNA。
GenElute™-E DNA与RNA一次离心纯化技术
该技术利用体积排阻色谱法,根据分子大小分离样本中的分子。蛋白质、脂质和离子成分等较小的分子被截留在色谱柱固定相孔中,而DNA和RNA等较大的分子则由于尺寸过大而无法进入孔中,从而迅速流过层析柱。利用分子大小上的差异,GenElute-E纯化试剂盒通过单次离心即可纯化出DNA和RNA,无需多步结合和洗涤。
下载信息图:了解GenElute-E一次离心技术如何一步到位完成核酸纯化!
经过优化的试剂盒专门提供高得率、高浓度和高纯度DNA和RNA,用于进行PCR、qPCR、多重PCR、RT-PCR和新一代测序(NGS)等下游反应。
用GenElute™-E DNA与RNA纯化试剂盒优化PCR反应网络研讨会
PCR反应是比较好用的实验室工具,但其效用取决于核酸模板等反应组分的稳健性。本视频讲座论述了GenElute™-E一次离心技术通过负选色谱法分离核酸的优势。
用GenElute™-E病毒RNA/DNA试剂盒提取和纯化新冠病毒RNA
快速而可靠的病毒RNA提取纯化技术对于疾病研究,尤其对于需要及时获得结果的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)检测十分重要。GenElute™-E病毒RNA/DNA提取试剂盒(GenElute™-E Viral RNA/DNA)提供更加简单的流程来分离鼻咽拭子、生殖道拭子和粪便样本中的RNA和DNA。试剂盒兼容干拭子和各种运输介质,通过一次离心即可得到纯化的RNA和DNA,适用于PCR、qPCR和测序等下游应用。我们还采用新冠病毒RNA的拭子样本(图1)和粪便样本(图2),评价了GenElute™-E病毒RNA/DNA提取试剂盒纯化产物的qPCR应用。
仅供研究使用,不可用于诊断。本品不支持在欧洲销售。
新冠病毒分析:不同拷贝数拭子样本的qPCR Cq值差异
新冠病毒分析:不同拷贝数拭子样本的qPCR Cq值差异
图 1.成功参加INSTAND e.V.组织的一项室间质评活动。< 0.0001) differentiation between reference sample 1 (1x107 copies/>通过使用GenElute™-E病毒RNA/DNA试剂盒提取核酸,再用(A) RIDA® GENE SARS-CoV-2 (R-Biopharm)或(B) SARS-CoV-2 PCR Kit (Anchor Diagnostics)新冠病毒核酸检测试剂盒进行分析,散点图揭示参考样本1 (1x107 copies/mL)与参考样本2(1x106 copies mL)之间存在明显差异(p < 0.0001)。R-Biopharm (A)和Anchor Diagnostics (B)检测的稀释倍数(dilution factor)分别为7.3和7.8,均落在参与室间质评的234家实验室的计算范围内。每个参考样本的置信区间为95%。
粪便样本病毒检测:qPCR性能
用GenElute™-E病毒RNA/DNA提取试剂盒进行新冠粪便样本分析
表1.针对83例患者样本进行人类诺如病毒提取的临床验证。GenElute™-E病毒RNA/DNA提取试剂盒与RIDA®GENE Viral Stool Panel I (R-Biopharm)组合使用,后者是一种多重实时RT-PCR试剂盒,直接、定量检测和鉴定人类粪便样本中的诺如病毒(Norovirus)、轮状病毒(Rotavirus)、腺病毒(Adenovirus)和星状病毒(astrovirus)。
如需了解更多信息及有关DNA和RNA提取的实验方案,请访问DNA与RNA纯化应用页面,或探索我们提供的gDNA纯化和RNA纯化流程所需可靠试剂。
材料
Loading
GenElute™-E病毒RNA/DNA提取试剂盒通过简化的实验流程分离鼻咽拭子生殖道拭子粪便样本中的RNA和DNA。试剂盒兼容干拭子和各种运输介质,通过一次离心即可完成样本加工,得到的纯化RNA和DNA可用于PCR、qPCR和测序等下游应用。
仅供研究使用,不可用于诊断。EC810、EC848、EC888和EC896不在欧洲销售。