Merck
首頁Protein Purification如何使用GenElute™-E单次离心纯化试剂盒制备DNA和RNA
如何使用GenElute™-E单次离心纯化试剂盒制备DNA和RNA
GenElute™-E DNA/RNA单次离心纯化试剂盒可快速提取纯化哺乳动物细胞、血液、组织及植物组织样本中的基因组DNA(gDNA)。GenElute™-E纯化试剂盒也可用于DNA和RNA的进一步除杂纯化。基于体积排阻-负选色谱技术,只需一次离心就能快速纯化核酸。
GenElute™-E单次离心实验演示
GenElute™-E单次离心实验步骤
1.样品裂解
先加入SmartLyse™蛋白酶复合物裂解样品,接着加入澄清溶液,离心澄清裂解物。
2.柱准备
涡旋振荡离心柱,接着放入干净的2 mL管中低速离心。
3.核酸纯化
将澄清的裂解物加入离心柱,低速离心1分钟,收集纯化的核酸。杂质被柱子截留,因此无需任何洗涤操作。收集的DNA或RNA可立即使用,也可2-8 °C存放或–20 °C长期贮存。
特别研发的GenElute™-E DNA/RNA单次离心纯化试剂盒提供高得率、高浓度和高纯度的DNA和RNA,适于PCR、qPCR、多重PCR、RT-PCR和新一代测序(NGS)等下游反应。
GenElute™ DNA和RNA纯化试剂盒及相关产品
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch