Merck
首頁Protein PurificationANTI-FLAG® M2磁珠
ANTI-FLAG® M2磁珠
FLAG®表达系统是一种表达、纯化和检测重组融合蛋白的成熟方法。现提供FLAG标签抗体标记的免疫磁珠,用于免疫沉淀、蛋白纯化和蛋白互作研究。
ANTI-FLAG® M2磁珠由ANTI-FLAG® M2鼠单克隆抗体与超顺磁铁包覆的4%琼脂糖微珠偶联而成,平均粒径50 µM。M2抗体可结合哺乳动物、细菌和植物提取物融合蛋白N端、Met-N端或C端的FLAG®肽。
Anti-FLAG® M2磁珠
图 1.ANTI-FLAG® M2磁珠
微珠磁性带来:
  • 超快速的分离
  • 大幅加快实验操作,例如重复洗涤
  • 方便以多孔板形式同时处理多个样品
进一步好处:
  • 实验更快
  • 重现性更佳
  • 目的蛋白定量更准确
ANTI-FLAG® M2磁珠的结合能力
通过蛋白质印迹分析表明,ANTI-FLAG®磁珠的结合能力高于类似的琼脂糖偶联物(货号A2220)。
来源: Drs.Guillaume Adlemant and Jarrod Marto, Blais Proteomics Center, Dana-Farber Cancer Institute。
ANTI-FLAG® M2磁珠的结合能力
图 2.ANTI-FLAG® M2磁珠的结合能力
2种FLAG®标记诱饵蛋白的纯化
2种FLAG®标签标记的诱饵蛋白纯化采用HeLa-S3细胞核提取物(Nuc.Extr.)或HeLa-S3细胞质提取物(Cyto.Extr.)。两种样品均使用10e8个细胞制备。纯化在Thermo King Fisher的磁珠纯化仪(magnetic bead processor)上进行。取10%每种FLAG®免疫沉淀洗脱产物,凝胶电泳并银染。
来源: Drs.Guilaume Adelmant and Jarrod Marto, Blais Proteomics Center, Dana-Farber Cancer Institute。
2种FLAG®标记诱饵蛋白的纯化
图 3.2种FLAG®标记诱饵蛋白的纯化