哪些離子是可溶的? |
---|
哪些離子是微溶的? |
---|
哪些離子是不溶的? |
---|
如何使用溶解度規則
確定您要檢查其溶解度的化合物。寫出實驗式可能會有所幫助,這樣您就可以確定構成化合物的離子。
在溶解度規則中查找每個離子。檢查左側欄中的一般規則,並查看右側欄中的規則,以確保您注意到任何例外。您可能會發現這更容易。陽離子列在頂部,而陰離子則垂直排列。找到陽離子列和離子行相交的單元格,以確定所得化合物的溶解度。
我們的溶解度規則並非詳盡無遺。您可能需要參考一個 週期表 如果您要查詢較不常見的化合物。
可溶性規則圖表
供研究和課堂使用的溶解性圖表下載
我們的基本溶解度圖可供免費下載。歡迎與朋友、學生或教師分享。
想要分享一些關於我們學習工具的反饋意見嗎?使用上面的鏈接與我們聯繫,或在我們的社交媒體帳戶之一上留言。
溶解度定義
在討論溶解度時,遵循商定的標準定義是非常有用的。
美國藥典 (USP) 是一個非營利組織,致力於建立藥品、食品成分、膳食補充品產品和成分的標準,並建立了以下定義。這些定義為全球其他主要藥典組織所採用,並經常搭配精確的測量方法,以滿足更精確的應用需求。