Merck
首頁支援計算機與應用程式溶液稀釋計算機
溶液稀釋計算機
稀釋已知摩爾濃度的溶液
溶液稀釋計算工具可計算為達到指定的體積和濃度所需添加的濃縮液體積。計算工具使用公式 M1V1 = M2V2 其中 "1" 代表濃縮條件 (即、1"表示濃縮條件(即儲備溶液摩爾數和體積),"2"表示稀釋條件(即所需體積和摩爾數)。若要根據質量製備特定摩爾濃度的溶液,請使用質量摩爾濃度計算器。若要稀釋已知 w/w% 強度的濃酸或濃鹼溶液,請使用 Acid & Base Molarity Calculator。
使用我們的 pHenomenal 生物緩衝系統,找到您的 pH 平衡!
!