Merck
首頁定制RNA寡核苷酸
定制RNA寡核苷酸
适用于各种应用的标准规格单链 RNA 寡核苷酸。
定制 RNA 寡核苷酸规格
规模
  • 0.05、0.2、1、10 和 15 µmol
  • 如需更大规格和体内级材料,请参阅我们的定制 iScale Oligos 产品
纯化方法
  • 脱盐、纯化柱、HPLC 或 PAGE
  • >30个碱基的序列的建议纯化方法
序列长度
  • 7 至 45 个碱基(单链体)
  • 超过 45 个碱基时须咨询
修饰
  • 氨基改性剂 C6、氨基修饰剂 C7、生物素、Cyanine 3、Cyanine 5、Cyanine 5.5、6-FAM™、HEX™、TET™、翻转碱基、2'-氟、反向脱碱基、2'-OMe RNA、磷酸盐 , 硫醇修饰剂-C6 S-S & 硫醇修饰剂-C3 S-S
  • 现可提供锁核酸
  • 锁核酸及其他修饰是否可行须咨询确认
质量控制
  • 100%质谱分析
形式
  • 以管装干粉形式提供
  • 混合和等分形式可选(是否可行须咨询确认)
最低产量保证
未修饰RNA寡核苷酸(O.D./µg)*
规格(µmol)脱盐柱式HPLCPAGE
0.055/1501/301/300.5/15
0.212/3603/902.5/751/30
1.040/1,20012/36013/3905/150
*保证20mer以上长度。短于20个碱基的寡核苷酸会具有较低的OD值。微克量基于30μg/ OD值计算。如果μg/ OD值小于30,则报告的μg值会相应降低。硫代磷酸化的产量是上述值的70%。
修饰RNA寡核苷酸(O.D./µg)*
规格(µmol)脱盐柱式HPLCPAGE
0.052/600.4/120.4/120.2/6
0.25/1501/301/300.4/12
1.016/4805/1505/1502/60
*保证20mer以上长度。短于20个碱基的寡核苷酸会具有较低的OD值。微克量基于30μg/ OD值计算。如果μg/ OD值小于30,则报告的μg值会相应降低。硫代磷酸化的产量是上述值的70%。合成后修饰可能比上述值少50%。
发货计划
规格(µmol)脱盐柱式HPLCPAGE
0.05、0.2和1.05 天5 天6 天8 天
如注明“咨询”,或者所列标准规格无法满足您的要求,请发送邮件至[email protected]进行咨询。
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch