Merck
首頁qPCR自訂寡聚體修改
自訂寡聚體修改
我們提供超過 200 種 DNA 和 RNA 寡核苷酸與探針的修飾。我們可以在寡核苷酸的 5「端、3」端和內部位置附加螢光染料。我們提供的產品包括常見的染料修飾劑,如 6-FAM™、HEX™ 和 TET™,以及一些特殊的修飾劑。
除了標準的螢光修飾,我們有能力提供 Dual-Labeled Probes 包括分子信標、LightCycler® 探針和 Scorpions® 探針。
Phosphorothioates (or S-oligos)
Phosphorothioates (or S-oligos) are a variant of normal DNA in which one of the non-bridging oxygens is replaced by sulfur.核苷酸間的硫化鍵會產生一種能抵抗細胞核酸酶降解的分子。硫鍵可在 5'、3' 或內部位置引入。
最低收益保證
*保證是針對 20 mers 或更長的序列。 短於 20 個基本位元的寡聚體會有較少的 ODs。微克數是根據 30 μg/OD 值計算。 如果 μg/OD 值低於 30,報告的μg 值將按比例減少。硫代磷酸的產率為上述數值的 70%。合成後修飾的產率可能比上述數值低 50%。
* 保證為 20 mers 或更長的序列。短於 20 基元的寡聚體會有較少的 OD 值。微克數是根據 30 μg/OD 值計算。如果 μg/OD 值低於 30,報告的μg 值將按比例減少。
出貨時間表
* 如需完整的標籤授權資訊,請造訪 sigmaaldrich.com/oligolicenses.