Merck
首頁哺乳動物細胞培養常見的細胞培養問題:沉澱物
常見的細胞培養問題:沉澱物
文化中的沉澱物:概述
在排除污染的情況下,細胞培養基中的渾濁通常是由金屬、蛋白質和其他培養基成分的沉澱造成的。沉澱物可能對細胞健康有害,因為它們可能通過螯合等過程去除營養物和其他理想成分,從而改變培養基成分。沉澱物在顯微鏡下也可視為人工物質,因此可能會干擾依賴影像的檢測。
Purposeful precipitaton. 儘管沉澱物在細胞培養中通常是不可取的,但沉澱可被利用作為上清液中蛋白質的純化策略。例如,硫酸銨沉澱可用於從雜交瘤上清液或血清中純化抗體,此技術有時被稱為 「鹽析」。
全新小牛血清中的沉澱物
沉澱的原因
  • 溫度變化: 溫度是細胞培養中導致沉澱的主要原因之一。高分子量的血漿蛋白在暴露於極端溫度變化時,會從溶液中脫落。熱失活和冷凍/解凍循環可促進蛋白質變性和沉澱。
  • 失水引起的濃度變化: 如果讓培養基蒸发,培養基成分(包括鹽分)的濃度會增加。晶體沉澱物可能特別容易在培養基表面形成。
  • 鈣鹽: 當製備無血清媒體,成分的添加順序可能會導致不溶性分子的形成。鈣鹽尤其容易沉澱。例如,CaCl2 和 MgSO4 在溶液中會反應形成 CaSO4 結晶。
  • 金屬補充劑: 銅、鐵和鋅金屬是細胞生長所必需的,也是無血清培養基的重要補充劑。缺乏其他血清成分會導致這些金屬在培養物中沉澱,為細胞創造有毒的環境。在氧化條件下,銅和鋅更容易沉澱。
  • 污染: 培養物混濁可能是由於細菌或真菌污染(閱讀更多)。
排除細胞培養過程中的沉澱物
Cause of Precipitation解決方案
溫度請參閱製造商的指引,以獲得最佳的儲存和處理培養基。避免重複冷凍/解凍循環。
鈣鹽將 CaCl2 分別溶解於去離子水中,然後再逐次加入其他培養基成分。
濕度確保培養瓶和平板沒有蒸發。
其他金屬加入鐵結合蛋白轉铁蛋白可以防止培養物中的鐵沉澱。 
污染丟棄受污染的細胞並消毒培養罩。
相關產品
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。