細胞結塊:概述
懸浮液中的細胞可能會因各種原因而彼此吸附並形成結塊。細胞結塊最常見的原因是細胞裂解後,培養液中存在游離 DNA 和細胞碎片。DNA 的黏性會使細胞和其他碎片聚集成大團塊。以下是造成細胞裂解及 DNA 釋出到培養基中的一些原因。
疑難排解
細胞結塊會減少獲得關鍵營養的機會,因此會妨礙細胞的整體生長。此外,細胞結塊還會影響需要乾淨製備單個細胞的下游檢測(例如流式細胞儀)。根據細胞結塊的根本原因,我們在下表中提出了預防的解決方案。
相關產品 |