Merck
首頁哺乳動物細胞培養成纖維生長因子家族 (FGF)
成纖維生長因子家族 (FGF)
Fibroblast Growth Factors (FGFs) 是細胞增殖和分化的強效調節因子。它們在正常發育、組織維護、傷口修復以及體 stem cells 的血管生成中具有極其重要的作用。FGF 基因突變與各種疾病有關,例如癌症、心血管疾病、骨關節炎、糖尿病、帕金森氏症和低磷血症2
人類 FGF 家族包含 22 個成員,分別為 FGF-1 至 FGF-23(FGF-15 除外)。除了四個成員 (FGF11, FGF12、FGF13 及 FGF14)與四種跨膜酪氨酸激酶受體結合- FGFR1FGFR2, ;FGFR3、 FGFR4
成纖維母細胞生長因子 (FGF) 家族成員
圖 1.FGF 家族成員控制發育和組織修復
Acidic FGF (aFGF) and basic FGF (bFGF)是 FGF 的原型成員,因其等電點不同而得名5。酸性 FGF 在腦部、視網膜、骨基質和骨肉瘤中有較高的表達水平。
酸性和碱性 FGF 可刺激中胚层细胞以及许多神经外胚层、外胚层和内胚层细胞增殖。這兩種FGF與FGF家族的其他成員在調節細胞 proliferationmigrationdifferentiation and ;血管生成2 (表 2)。
表一基於現有研究的 FGF 功能2
在生長因子存在下的固定化皮質細胞系
圖 2.在生長因子存在下的固定化皮質細胞系
Immortalized cortical cell line in the presence of growth factors bFGF (Cat.No. F0291)和EGF(Cat.No. E9644)。培養物主要是 GFAP 染色的星形細胞(紅色),有少數 β III-tubulin 染色的神經元(綠色)。以 Hoechst 染料反染細胞核。人類神經幹細胞圖片由英國ReNeuron Limited提供。
材料
Loading
1.
Ornitz DM, Itoh N. 2015. The Fibroblast Growth Factor signaling pathway. WIREs Dev Biol. 4(3):215-266. https://doi.org/10.1002/wdev.176
2.
Yun Y, Won JE, Jeon E, Lee S, Kang W, Jo H, Jang J, Shin US, Kim H. 2010. Fibroblast Growth Factors: Biology, Function, and Application for Tissue Regeneration. J Tissue Eng. 1(1):218142. https://doi.org/10.4061/2010/218142
3.
Itoh N. 2007. The Fgf Families in Humans, Mice, and Zebrafish: Their Evolutional Processes and Roles in Development, Metabolism, and Disease. Biol. Pharm. Bull.. 30(10):1819-1825. https://doi.org/10.1248/bpb.30.1819
4.
GOSPODAROWICZ D, FERRARA N, SCHWEIGERER L, NEUFELD G. 1987. Structural Characterization and Biological Functions of Fibroblast Growth Factor. Endocrine Reviews. 8(2):95-114. https://doi.org/10.1210/edrv-8-2-95
5.
DePhillips P, Lenhoff AM. 2004. Relative retention of the fibroblast growth factors FGF-1 and FGF-2 on strong cation-exchange sorbents. Journal of Chromatography A. 1036(1):51-60. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2004.01.012