推薦產品
產品名稱
重组人表皮细胞生长因子, EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥97% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
效力
0.08-0.8 ng/mL ED50/EC50
分子量
~6 kDa
包裝
pkg of 5X0.2 mg
pkg of 0.2 mg
pkg of 0.5 mg
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤1 EU/μg endotoxin (EGF)
顏色
white
溶解度
water: soluble, clear, colorless
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]%12N(CCC%12)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N
InChI
1S/C270H401N73O83S7/c1-24-134(19)217(262(420)293-112-201(355)298-161(69-74-205(359)360)229(387)301-160(45-35-82-286-269(279)280)228(386)333-192(119-428)255(413)307-162(68-73-198(274)352)230(388)316-176(94-141-54-64-150(350)65-55-141)241(399)304-159(44-34-
InChI 密鑰
GVUGOAYIVIDWIO-UFWWTJHBSA-N
基因資訊
human ... EGF(1950)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
受EGF影响的细胞功能:有丝分裂、离子通量、葡萄糖转运、糖酵解、核酸及蛋白质合成、存活、生长、增殖和分化。
EGF的生物学影响:抑制胃酸分泌、胎儿生长发育和中枢神经系统的神经调节。
受EGF影响的通路:EGFR信号通路,MAPK级联反应通路,PIP,Ca+2信号通路
成分
注意
準備報告
分析報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
文章
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
生長因子在幹細胞分化中的作用以及各種生長因子,請至 sigmaaldrich.com 進行研究。
類器官培養產品,用於產生組織和幹細胞衍生的 3D 大腦、腸道、腸道、肺和癌症腫瘤類器官模型。
條款
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
使用 ReNcell 人類神經幹細胞系製造阿爾茨海默氏症 3D NSC 模型的幹細胞培養方案。
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
神經幹細胞分離、擴展、分化和表徵等分步培養方案。
相關內容
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.