14464M
14-464-M
同義詞:
Fibroblast growth factor receptor
1 of 10
Millipore
1.46458
胰蛋白胨大豆肉汤,即用型瓶装
1.46334
Sigma-Aldrich
SAB5702794
Anti-FGFR3 Antibody, clone 2V1Z6, Rabbit Monoclonal
1.46342
163201
N,N′-二环己基-4-吗啉脒
1.46386
流体巯基乙酸盐培养基
STBMTSB12
大豆酪蛋白消化肉汤
1.46335
1.46073
HEIMPLATE XLD Agar - LI EP+USP 30ml
F6513
镰刀菌酸
human
100
expressed in Sf21 cells
Mw 36.8 kDa
Upstate®
activity assay: suitable (kinase)
NM_000142.2NM_022965.1
P22607
Warning
Skin Sens. 1
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號