在膜和塑料表面塗上細胞外基質 (ECM) 可促進細胞附著和單層形成。我們開發了四種在 Millicell®-CM 插片上使用 ECMs 的方案。它們也適用於共培殖實驗中,在塑膠飼料盤上培殖細胞。
膠原蛋白 1 型塗層
材料
- Millicell®插入物和板。
- 70%乙醇
- 大鼠尾膠原蛋白,1 型,約 3 mg/mL(Millipore cat.no. 08-115)
- 無菌移液管注射器和吸頭
註:也可使用在 0.01 N HCl 或醋酸中稀釋的適當濃度的替代膠原蛋白來源(I 型)。
方法
- 以 1:4 的比例將膠原蛋白稀釋在 70% 的乙醇中(1 份膠原蛋白和 3 份 70% 的乙醇),渦旋直到膠原蛋白被溶解。
- 收集適當數量的 Millicell® 插片或平板。
- 使用無菌移液注射器,將適量的膠原蛋白/乙醇混合物加入到每個孔中。
- 輕輕搖動細胞培養板,直到膠原蛋白/乙醇混合物均勻地覆蓋在插入物的內部。將細胞培養板蓋敞開,讓空氣流動,防止冷凝。注意:雖然乾燥通常需要 3 小時到一夜的時間,但建議過夜乾燥。
- 以適當的細胞密度(例如 MDCK 細胞:約 5×104 至 5×105 cells/cm2)接種 Millicell® 插片。
塗層 Millicell® 裝置的體積
纖維連接素塗層
材料
- Millicell®插入物和平板。
- 無菌移液管注射器和吸頭
人纖維連接素,1 mg/mL(目錄編號:08-102)重組。
方法
- 在無血清 DMEM 中以 1:10 稀釋纖維連接素(1 份纖維連接素加入 9 份 DMEM),攪拌至纖維連接素溶解。
- 收集適當數量的 Millicell® 插片或平板。
- 使用無菌移液注射器,向每個孔中加入適當容量的纖維連接素/DMEM 混合物。
- 輕輕搖動細胞培養板,直到纖維連接素/DMEM混合物均勻地覆蓋在Millicell®-CM插入物上。將細胞培養板蓋敞開,讓空氣流動,防止冷凝。註:雖然乾燥通常需要 3 小時,但建議乾燥過夜
- 在 Millicell® 插入適當密度的細胞(例如 MDCK 細胞:約 5×104 至 5×105 cells/cm2)。
層析蛋白塗層
材料
- Millicell®插入物和平板。
- 無菌移液管注射器和吸頭
層析蛋白,1 mg/mL。
方法
- 在 DMEM 中以 1:10 稀釋 Laminin(1 份 Laminin 加入 9 份 DMEM),渦旋直到 Laminin 溶解。
- 收集適當數量的 Millicell® 插片或平板。
- 使用無菌移液注射器,向每個孔中加入適當容量的片蛋白/DMEM混合物。
- 輕輕搖動細胞培養板,直到片蛋白/DMEM混合物均勻地覆蓋在Millicell®插片上。將細胞培養板蓋子打開,讓空氣流動,防止冷凝。注意:雖然乾燥通常需要 3 小時至一夜,但建議過夜乾燥。
- 以適當的細胞密度(例如 MDCK 細胞:約 5×104 至 5×105 cells/cm2)種入 Millicell® 插片。
Matrigel塗層
材料
- Millicell®插入物和平板。
- 無菌移液管注射器和吸頭
方法
- 按照製造商的說明稀釋 Matrigel。
- 收集適當數量的 Millicell® 插片或平板。
- 使用無菌移液注射器,將適量的 Matrigel 混合物加入每個孔中。
- 輕輕搖動細胞培養板,直到 Matrigel 溶液均勻地覆蓋在 Millicell® 插片上。將細胞培養板蓋敞開,讓空氣流動,防止冷凝。注意:雖然乾燥通常需要 3 小時到一夜的時間,但建議過夜乾燥。
- 使用適當的細胞密度(例如 MDCK 細胞:約 5×104 至 5×105 cells/cm2)種植 Millicell®-CM 插片。