Merck
首頁3D 細胞培養明膠塗層協議
用於細胞培養的明膠塗層協議
明膠是膠原蛋白的分子衍生物,由牛皮的膠原蛋白經鹼性消化合成。明膠是一種水膠體,富含甘氨酸、脯氨酸和羥脯氨酸,可增加結構的穩定性。明膠為細胞培養提供理想的細胞附著基底。
明膠塗佈前的注意事項
  • 確保細胞健康且數量充足。
  • 明膠溶液可在 4 - 8 °C無限期儲存;溫度過高會導致水解並失去完整性。表面覆蓋濃度可能會隨著培養的細胞而有所不同。
  • 塗佈後請勿過度乾燥,因為這會破壞明膠的結構,影響細胞附著。
細胞培養明膠鍍膜方案
  1. 將明膠溶解於組織培養級水中,製備2%(w/v)溶液。
  2. 在培養物表面塗上 5-10 µL 明膠溶液/cm2.100-200 µg/cm2)。
  3. 在導入細胞和培養基之前,至少晾乾 2 小時。
  4. 另外,也可以使用明膠溶液(產品編號 G1393) 直接塗抹在培養皿上。
表 1.用於細胞附著的凝膠蛋白。
使用明膠塗覆培養器皿的常見問題
  • 明膠產品的純度是多少?
    我們不確定纖維連接素溶液的純度。
  • 稀釋明膠粉末的最佳溶劑是什麼?
    表 1 提供了與稀釋明膠相容的溶劑。
  • 明膠可以儲存多久?
    明膠溶液可以在2 - 8 °C無限期儲存。明膠塗層板可在 2 - 8 °C 下儲存 4 週,但必須密封良好,以防止污染和/或明膠過度乾燥。
  • 明膠的 Bloom number 有什麼意義?
    Bloom number 由 Oscar T. Bloom 提出,表示明膠膜的硬度。它首次使用 Bloom Gelometer 通過控制程序測量明膠薄膜的剛度。數字越高表示產品越硬。Bloom 數值/Bloom 強度有助於為您的應用選擇合適的明膠產品。