Save Time & Money with our Revolutionary Watercol™ Columns
Watercol™毛細管氣相色譜柱允許通過氣相色譜對各種基質中的水進行定性和定量分析,消除了對水進行特殊測試的需要。這是一種革命性的新型色譜柱,在業界掀起了一股風潮,讓分析化學家們都說:"這是魔法!"
以簡易的氣相色譜法分析水中的微量有機物。
- 消除對水進行特殊測試的麻煩
- 獲得可靠且可重複的結果
經過驗證的應用:
- 液態石油產品中的水份
- 酒精中的水份
- 汽油中的水份
- 乙醇中的水(Water in Ethanol)
- 溶劑中的水(Water in Solvents)
- 布洛芬中的水(Water in Ibuprofen)
- 還有更多。...
Watercol™毛細管氣相色譜柱含有創新的離子液體固定相,可針對水產生尖銳的峰形。窄峰寬和最佳峰高也適用於許多其他小極性分析物。因此,這些色譜柱適用於以下應用:
- 水是一種被分析物質:它可以被整合和定量
- 水是進样溶劑:
- 水是一種進樣溶劑:因為水不結尾,所以不會與其他分析物產生色譜干擾
Watercol色譜柱配合適當的檢測器,可以可靠、重複地測量各種基質中水的濃度,從低至0.5ppm 到 99+% 的水含量。搭配島津的 Nexis GC-2030 痕量水分分析 GC/BID 島津的 Nexis GC-2030 使用,可測量低至 0.5ppm 的水含量,搭配熱導率偵測器 (TCD) 可測量高達 99% 以上的水含量,可達到極佳的水分保留、分離及峰形。
不要錯過使用這款革命性的新型色譜柱節省時間和金錢的機會!立即購買,親身體驗其中的 「魔力」。