Laminin是細胞外基質多域三聚糖蛋白,是基底層的主要非膠原成分,支持黏附、增殖和分化。Laminin 由 A、B1 和 B2 兩條鏈組成,並透過許多二硫鍵連結。Laminin 有助於上皮細胞、血管內皮細胞、神經細胞、肌肉細胞和肝細胞等多種細胞類型的生長和分化。細胞培養的最佳濃度取決於細胞類型和特定應用。
閱讀
使用 Laminin 塗覆表面的重要注意事項
- 確保細胞健康且數量充足。
- 解凍後的未使用產品可按工作容量儲存於 -20 °C
- 表面覆蓋濃度可能因培養的細胞而異。建議進行方案優化,以確定細胞的最佳覆蓋濃度。建議濃度列於表 1。
- 塗佈後請勿過度乾燥培養板/蓋玻片,因為這會破壞層壓蛋白的結構,影響細胞的附著。
- 方案中的所有步驟都必須在無菌條件下進行。
用於細胞培養的層壓素塗層方案
- 將層壓素在 2 - 8 °C 解凍;避免快速解凍以防止凝膠形成。
- 在平衡鹽溶液中稀釋至所需濃度。溶液濃度取決於應用。典型的儲備濃度為 0.01%。
- 以最小的容量覆蓋培養物表面。
- 覆蓋整個區域後,移除多餘溶液。
- 在引入細胞和培養基之前,至少晾乾 45 分鐘。
Laminin Coating Protocol for Neurospheres
- 用 poly-L-lysine (Product No.P7280),濃度為 100 μg/mL。
- 在室溫下培養 30 分鐘以上。
- 蓋玻片用無菌水洗淨並晾乾。
- 蓋玻片可在室溫下保存至準備使用(最多 1 個月)。
然後在蓋玻片上塗上 30 - 50 μL 已加熱的層粘蛋白(50 μg/mL)。 - 在加濕的 37 °C、5% CO2 培養箱中培養過夜,或在 37 °C下培養 30 分鐘。
- 除去多餘的層粘蛋白,用 PBS 漂洗兩次。或者,用DME(50 μL)清洗兩次。
- 根據需要將細胞加入蓋玻片/玻片並進行培養。
另外,也可以使用即用型的聚D-赖氨酸和層粘蛋白溶液來處理神經幹細胞。
哪種 ECM 蛋白質最適合我的細胞?
層黏蛋白和纖維連結素是廣泛使用的細胞外基質 (ECM) 蛋白;然而,為了獲得最佳效果,應透過實驗確定每個細胞系的理想 ECM。幹細胞在不同的分化階段,表面會表達不同的整合素。ECM 蛋白的選擇取決於您所研究的分化階段。
層疊蛋白產品的純度如何?
我們不確定層疊蛋白溶液的純度。進行 SDS-PAGE 凝膠分析,其圖案(三條帶)與過去的批次相當,以確保品質一致。
稀釋層壓素的最佳溶劑是什麼?
表 1 提供了與稀釋層壓蛋白相容的溶劑。
層粘蛋白可以重複使用嗎?
不建議重複使用層粘蛋白,因為層粘蛋白的無菌性、濃度和結構會發生變化。稀釋後未使用的層粘蛋白可在 2 - 8 °C 下保存 1 周。只要密封良好以防止污染和/或乾燥,覆有層壓蛋白的平板可在 2 - 8 °C 下保存 4 周。如果塗層材料表面出現變色或網狀形成,請勿使用本產品。
塗層時層壓蛋白的最佳濃度是多少?
表 1 建議了我們的層壓蛋白的塗層濃度。為獲得最佳效果,請針對您的特定細胞優化濃度。
研究神經分化的最佳 ECM 蛋白是什麼?
Laminin 或 fibronectin 與poly-L-lysine能很好地支持體外神經分化。有關誘導神經分化的詳細步驟,請參閱協議。
產品