細胞培養 技術在發育生物學、藥物發現、再生醫學和蛋白質生產等領域無所不在。自從細胞培養技術問世以來,細胞都是附著在組織培養塑料器皿或 ECM 附著蛋白上進行二維培養。生理環境中的細胞不斷與細胞外基質互動,調節複雜的生物功能,如細胞遷移、凋亡、轉錄調節和受體表達1。由於細胞與其基質之間複雜的細胞訊號無法重現3,因此當細胞在 2D 條件下生長時,體外實驗資料無法完全轉換成臨床試驗2 。 三維細胞培養 解決了這一挑戰,並可作為更接近體內生理條件的模型。 表 1 indicates the difference between 2D and 3D cell culture systems.
說明二維和三維細胞培養系統的差異。此外,有幾項研究報告指出,在 3D 環境中生長的細胞,其基因和蛋白質表達與 2D 環境中的細胞有所不同。此外, Expression profiles 三維培養條件被認為比二維細胞培養條件更具生理相關性。
三維細胞培養的優勢
三維培養中的細胞事件與生理條件非常相似,與二維培養條件相比具有以下明顯優勢
- Stem cells 在 3D 中培養的幹細胞具有顯著更高的分化潛力15。
- 在 3D 培養中進行藥物安全性和療效研究既高效又相對容易,可以減少製藥公司在藥物發現方面所花的時間16。
- 在三維細胞模型中可以有效地研究藥物誘發的肝毒性16。
- 三維培養在預測耐藥性方面提供了更好的數據。
- 病毒發病機制包括病毒生長、感染和病原體-宿主互作,使用 3D 模型可以降低危險度18。
三維細胞培養技術概述
三維細胞培養技術的選擇應取決於幾個參數,包括細胞本身的性質(細胞系、原代細胞、組織起源),或研究的最終目的。在選擇最相關的 3D 細胞培養技術之前,評估這些參數至關重要。
廣義而言,3D 細胞培養技術可分為基於支架 (Scaffold-based) 或非基於支架 (non-scaffold-based) 的技術。
基於支架的技術
在基於支架的技術中,細胞是在支架的存在下生長。可使用兩種主要類型的支架:
- 基於水凝膠的支架: 水凝膠 顧名思義是用水廣泛膨脹的聚合物網路。細胞可以包埋在這些水凝膠中,也可以簡單地塗佈在表面。
- 以聚合物硬質材料為基礎的支援: 細胞是在纖維或海綿狀結構的存在下培養:由於細胞沒有被放置在平坦的表面上,因此它們會恢復更符合生理的形狀。用於這些支架的材料可以是聚苯乙烯(因其透明度高而適用於成像研究),也可以是聚己內酯等可生物降解的工具。
三維細胞培養 有可能縮小體外 和體內 實驗之間的差距。在體外處理細胞 ,同時獲得反映 體內狀況的結果,並避免使用動物的倫理憂慮,這種便利性使 3D 細胞培養技術越來越受到研究人員的青睞,但選擇合適的系統來開發 3D 細胞培養模型並不是一個瑣碎的問題。
未來將出現一些更複雜、更先進的技術,例如 3D 生物列印,是 3D 列印的分支,有助於列印生物材料和活細胞。3D 生物列印在醫療上有廣泛的應用,例如皮膚移植,可避免傳統移植方式的第二個傷口部位。三維生物列印的主要元件,如生物墨水、支架材料和生物材料,都是科學界比較熟知的。通過配置這些組件的順序和位置,可以開發出各種組織產品,同時模擬生理環境19。目前,該技術仍處於早期階段,但有潛力發展成為藥物發現和毒性研究不可或缺的工具
。產品
Loading
參考資料
1.
Kleinman HK, Philp D, Hoffman MP. 2003. Role of the extracellular matrix in morphogenesis. Current Opinion in Biotechnology. 14(5):526-532. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2003.08.002
2.
Hutchinson L, Kirk R. 2011. High drug attrition rates?where are we going wrong?. Nat Rev Clin Oncol. 8(4):189-190. https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2011.34
3.
Antoni D, Burckel H, Josset E, Noel G. Three-Dimensional Cell Culture: A Breakthrough in Vivo. IJMS. 16(12):5517-5527. https://doi.org/10.3390/ijms16035517
4.
Kim JB. 2005. Three-dimensional tissue culture models in cancer biology. Seminars in Cancer Biology. 15(5):365-377. https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2005.05.002
5.
Yip D, Cho CH. 2013. A multicellular 3D heterospheroid model of liver tumor and stromal cells in collagen gel for anti-cancer drug testing. Biochemical and Biophysical Research Communications. 433(3):327-332. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2013.03.008
6.
Soares CP, Midlej V, Oliveira MEWd, Benchimol M, Costa ML, Mermelstein C. 2D and 3D-Organized Cardiac Cells Shows Differences in Cellular Morphology, Adhesion Junctions, Presence of Myofibrils and Protein Expression. PLoS ONE. 7(5):e38147. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038147
7.
Chitcholtan K, Asselin E, Parent S, Sykes PH, Evans JJ. 2013. Differences in growth properties of endometrial cancer in three dimensional (3D) culture and 2D cell monolayer. Experimental Cell Research. 319(1):75-87. https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2012.09.012
8.
Schyschka L, Sánchez JJM, Wang Z, Burkhardt B, Müller-Vieira U, Zeilinger K, Bachmann A, Nadalin S, Damm G, Nussler AK. 2013. Hepatic 3D cultures but not 2D cultures preserve specific transporter activity for acetaminophen-induced hepatotoxicity. Arch Toxicol. 87(8):1581-1593. https://doi.org/10.1007/s00204-013-1080-y
9.
Elkayam T, Amitay-Shaprut S, Dvir-Ginzberg M, Harel T, Cohen S. 2006. Enhancing the Drug Metabolism Activities of C3A? A Human Hepatocyte Cell Line?By Tissue Engineering Within Alginate Scaffolds. Tissue Engineering. 12(5):1357-1368. https://doi.org/10.1089/ten.2006.12.1357
10.
Bokhari M, Carnachan RJ, Cameron NR, Przyborski SA. Culture of HepG2 liver cells on three dimensional polystyrene scaffolds enhances cell structure and function during toxicological challenge. J Anatomy. 0(0):070816212604002-???. https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2007.00778.x
11.
Chopra V, Dinh TV, Hannigan EV. 1997. Three-dimensional endothelial-tumor epithelial cell interactions in human cervical cancers. In Vitro Cell.Dev.Biol.-Animal. 33(6):432-442. https://doi.org/10.1007/s11626-997-0061-y
12.
Torisawa Y, Shiku H, Yasukawa T, Nishizawa M, Matsue T. 2005. Multi-channel 3-D cell culture device integrated on a silicon chip for anticancer drug sensitivity test. Biomaterials. 26(14):2165-2172. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2004.05.028
13.
Li Y, Huang G, Li M, Wang L, Elson EL, Jian Lu T, Genin GM, Xu F. 2016. An approach to quantifying 3D responses of cells to extreme strain. Sci Rep. 6(1): https://doi.org/10.1038/srep19550
14.
Li. 1994. Survival advantages of multicellular spheroids vs. monolayers of HepG2 cells in vitro. Oncol Rep. https://doi.org/10.3892/or_00000167
15.
Liu H, Roy K. 2005. Biomimetic Three-Dimensional Cultures Significantly Increase Hematopoietic Differentiation Efficacy of Embryonic Stem Cells. Tissue Engineering. 11(1-2):319-330. https://doi.org/10.1089/ten.2005.11.319
16.
Meng Q. 2010. Three-dimensional culture of hepatocytes for prediction of drug-induced hepatotoxicity. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology. 6(6):733-746. https://doi.org/10.1517/17425251003674356
17.
Kobayashi H, Man S, Graham CH, Kapitain SJ, Teicher BA, Kerbel RS. 1993. Acquired multicellular-mediated resistance to alkylating agents in cancer.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 90(8):3294-3298. https://doi.org/10.1073/pnas.90.8.3294
18.
Barrila J, Radtke AL, Crabbé A, Sarker SF, Herbst-Kralovetz MM, Ott CM, Nickerson CA. 2010. Organotypic 3D cell culture models: using the rotating wall vessel to study host?pathogen interactions. Nat Rev Microbiol. 8(11):791-801. https://doi.org/10.1038/nrmicro2423
19.
Zhu W, Ma X, Gou M, Mei D, Zhang K, Chen S. 2016. 3D printing of functional biomaterials for tissue engineering. Current Opinion in Biotechnology. 40103-112. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2016.03.014