什麼是患者衍生的有機體?
患者衍生的有機體 (PDOs) 是新穎的體外 3D 細胞模型,可保留原有的組織生理學和分子病理學,因此是傳統 2D 細胞系的臨床相關替代品,也是完善和減少動物模型的有效工具。PDOs 可來自成人患者活組織切片或切除組織,其中含有原生 LGR5+ 幹細胞群,並使用專門的有機體培養基(如 L-WRN 條件培養基 (SCM105)在富含 ECM 的基底內培養。成體組織衍生的有機體在長期培養中具有表型和基因的穩定性,與 iPSC 衍生的有機體相比,能呈現更成熟的表型。
胃腸有機體生物資料庫
我們現在提供一個全面的生物資料庫,包含來自正常和疾病患者的高度特徵化組織衍生人體胃腸有機體。腸道類器官生物庫包含 50 多個來自正常和患病患者的高度表徵的腸道類器官,這些器官來自消化系統的多個區域,包括小腸(十二指腸、回腸)、胃、直腸和結腸。
3dGRO™ 類器官是利用 HUB 類器官技術製成的。
3dGRO™有機體是利用HUB有機體技術製造而成。本產品的購買者在轉讓本產品給購買者之前,應同意HUB的使用條款,該購買者應單獨確認和接受該條款。生物庫概述
- 58個患者衍生類器官樣本
- 多種性別、年齡和性別
- 多種組織/疾病:結腸、十二指腸、胰臟、胃、直腸、癌症、潰瘍性結腸炎、IBS
- RNA-Seq 可用
- 低通過率和高存活率
- 培養於最佳化的 3dGRO™ L-WRN Conditioned Media
Prep-78-C (SCC311)
Prep-87-C (SCC321)
Prep-81-C (SCC313)
14-881-CR (SCC310)
正常胃腸道 PDOs
腺瘤和腺癌 胃腸道 PDOs
結腸直腸癌 胃腸道 PDOs
克隆氏症和潰瘍性結腸炎胃腸道 PDOs
圖 2.人類結腸有機體(Colon-87、SCC321)的免疫細胞化學特性。人類結腸 PDOs 對結腸特異性標記呈陽性反應:CA II、CA IV 和 Mucin5B,後後腸標誌物:CDX2、幹細胞標記:Lgr5 和 Sca1 以及上皮標記:TPH-1 和 E-Cad。
圖 3.前 30 個不同表達基因的熱圖。
圖 4.成人組織衍生的結腸 (SCC321, Colon-87) 和十二指腸 (SCC320, DUO-85) 器官組織會表達 SARS-CoV-2 相關蛋白質 ACE2 和 TMPRSS2。
圖 5.Forskolin 誘導十二指腸腸道有機體 (SCC314, DUO-81) 腫脹。計算相對於 FSK 處理 T=0 的器官總面積增加,並取每個條件下 10 個獨立囊腫的平均值。比例尺 = 500 um。
圖 6.生成根尖外 illeum 腸道器官組織 (SCC339、HT-105-I)。用 dapi (藍色) 和 ZO-1 (綠色) 抗體染色頂端出腸有機體,以分析上皮極性逆轉的效率。