Read more about
圖 1.組織和器官的 3D 生物打印。Bioinks 是將培養細胞與各種生物相容性材料結合而成的。然後,可將 Bioinks 3D 生物打印成功能性組織構造,用於藥物篩選、疾病建模和體外移植。
什麼是 Bioinks?細胞 和 生物材料 模仿 細胞外基質 環境,支持打印後的細胞粘附、增殖和分化。3D 列印材料相比,生物墨水必須具備以下條件: - 不超過生理溫度的列印溫度
- 溫和的交聯或凝膠化條件
- 無毒且能在列印後被細胞修改的生物成分
用於擠壓式列印的生物凝膠
細胞包覆水凝膠用於 3D 生物列印,可透過形成多細胞生物列印構建區塊來建立活組織結構。1 與其他方法和材料相比,細胞包覆可精確控制細胞附著以及支架內細胞和生物分子的空間分佈。1 將多種細胞類型和生長因子以規定的模式結合,可產生高度複雜的組織構造。3 除了生物相容性之外,用於細胞包覆的生物打印材料還必須具有高含水量和多孔性,使包覆的細胞能夠接收養分並排走廢物。1 作為水膨脹多孔網路,水凝胶是細胞封裝、組織工程和 3D 生物打印應用的理想材料。用於 3D 生物列印的水凝膠還必須具有可調節的基底硬度,並允許列印後的網路重塑,這樣細胞才能擴散、移動、增殖和互動。9 雖然用於生物墨水的材料種類繁多,但最受歡迎的材料包括明膠甲基丙烯酸酯 (GelMA)、膠原蛋白、聚乙二醇 (PEG)、Pluronic®、藻酸鹽,以及細胞外基質 (ECM) 基礎的脫胞材料 (表 1)。
特色生物墨水材料
甲基丙烯酰明胶甲基丙烯酰明胶(Gelatin Methacryloyl,GelMA)可用于形成交联水凝胶,用于组织工程和 3D 列印。以 GelMA 為基礎的生物接合劑具有優異的細胞相容性、可調整的基底硬度、更佳的列印性,以及暴露於紫外光或可見光(取決於光引導劑的特性)下可快速交聯11。GelMA 已用於內皮細胞形態形成、心肌細胞、表皮組織、可注射組織構造、骨分化和軟骨再生。甲基丙烯酰明膠也被用於藥物傳輸應用的微球和水凝膠中。
用於擠壓式列印的生物凝膠
細胞包覆水凝膠用於 3D 生物列印,可透過形成多細胞生物列印構建區塊來建立活組織結構。1 與其他方法和材料相比,細胞包覆可精確控制細胞附著以及支架內細胞和生物分子的空間分佈。1 將多種細胞類型和生長因子以規定的模式結合,可產生高度複雜的組織構造。3 除了生物相容性之外,用於細胞包覆的生物打印材料還必須具有高含水量和多孔性,使包覆的細胞能夠接收養分並排走廢物。1 作為水膨脹多孔網路,水凝胶是細胞封裝、組織工程和 3D 生物打印應用的理想材料。用於 3D 生物列印的水凝膠還必須具有可調節的基底硬度,並允許列印後的網路重塑,這樣細胞才能擴散、移動、增殖和互動。9 雖然用於生物墨水的材料種類繁多,但最受歡迎的材料包括明膠甲基丙烯酸酯 (GelMA)、膠原蛋白、聚乙二醇 (PEG)、Pluronic®、藻酸鹽,以及細胞外基質 (ECM) 基礎的脫胞材料 (表 1)。
特色生物墨水材料
甲基丙烯酰明胶甲基丙烯酰明胶(Gelatin Methacryloyl,GelMA)可用于形成交联水凝胶,用于组织工程和 3D 列印。以 GelMA 為基礎的生物接合劑具有優異的細胞相容性、可調整的基底硬度、更佳的列印性,以及暴露於紫外光或可見光(取決於光引導劑的特性)下可快速交聯11。GelMA 已用於內皮細胞形態形成、心肌細胞、表皮組織、可注射組織構造、骨分化和軟骨再生。甲基丙烯酰明膠也被用於藥物傳輸應用的微球和水凝膠中。
圖 2.甲基丙烯酰明膠
細胞材料
除了生物墨水之外,細胞材料也可用於 3D 生物印刷結構。2 細胞材料通常會為組織構造提供結構支撐,當與生物墨水一起使用時,可產生功能性的生物打印組織。細胞材料是多孔性結構,可重現原生細胞外基質 (ECM) 的機械和生物化學特性4。6 此外,細胞材料還必須具備細胞附著、增殖和分化所需的表面化學特性。5熱門的細胞材料包括:膠原蛋白、纖維蛋白、甲殼素、奈米纖維素、聚乳酸 (PLA)、聚己內酯 (PCL)、羥基磷灰石 (HA) 和β-磷酸三鈣 (β-TCP)(表 1)。
生物墨水材料積木 |
---|
除了油墨類型之外,生物列印方法也可能取決於列印構造的最終應用(表 3)。
組織工程應用 |