Merck
主页滴定和卡尔费休滴定Supelco® SmartChemicals智能化滴定技术
Supelco® SmartChemicals智能化滴定技术
数字化滴定——将SmartChemicals与滴定仪连接在一起
这种全新的滴定技术将Supelco® SmartTitrants和Supelco® SmartStandards的数据无缝传输到滴定仪。只需轻触一下SmartChemical RFID(射频识别)芯片,即可节省时间、减少错误并始终确保数据完整性。
显著改进您的卡尔费休滴定水分测定过程。了解如何避免错误、查看提示和技巧以及无缝传输数据。参加点播式网络研讨会
SmartChemical RFID连接图标
通过RFID芯片无缝传输滴定数据
采用SmartChemicals可以实现即时的无线数据传输,从而消除耗时的操作步骤和人为错误。Titripur® 滴定液、Certipur® 滴定标准溶液和Aquastar® 卡尔费休滴定剂和标准品都嵌有RFID芯片。在SmartChemical的RFID芯片上保存了分析证书中的所有相关数据。
使用Supelco® SmartChemicals实现无缝数据传输
下载技术海报
只需轻触一下即可在几秒钟内传输所有数据
无缝传输方法、结果计算和文档记录所需的所有信息
  • 产品名称
  • 货号
  • 批号
  • 浓度
  • 放行日期
  • 有效期
使用标准品时还会传输以下额外信息:
  • 分子量
  • 供应商名称
  • 药典和ISO合规性
  • 测量不确定性
Supelco® SmartTitrants和Supelco® SmartStandards
初次开瓶日期 - 存储在标签上
已经开瓶的化学试剂也可识别:初次开瓶日期存储在RFID芯片中并显示在触摸屏上。过期化学试剂会自动锁定,无法使用。
使用SmartChemicals进行滴定的四大优势
  • 安全的数据传输—确保在滴定软件中完整、正确地传输试剂和标准品数据
  • 简单易用—直观的操作和便捷的一键式数据传输
  • 更全面的质量管理—滴定度、有效期、合规性数据、初次开瓶日期、放行日期
  • 提高效率—快速传输数据—节省时间 - 无需手动写入和四眼原则
SmartChemicals兼容梅特勒托利多滴定仪
梅特勒托利多紧凑型滴定仪
紧凑型滴定仪
  • G20S
  • G10S
  • V30S
  • V20S
  • V10S
梅特勒托利多超越系列滴定仪
超越系列滴定仪
  • T9
  • T7
  • T5
梅特勒托利多超越系列滴定仪
外部SmartChemical读取器
视频:数字化滴定。
Supelco® SmartChemicals – 产品列表
最后一位数字为“3”的所有产品都嵌入了RFID芯片
Titripur® 滴定液通过了ISO 17025认证
产品编号名称规格包装
1603231003Titripur® 乙酸溶液2.0 mol/L(2.0 N) 1 LPE瓶
1022771003Titripur® 硝酸铈(IV)铵溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1090791003Titripur® 硫氰酸铵溶液0.1 mol/L(0.1N)1 LPE瓶
1603251003Titripur® 氯化钡溶液0.05 mol/L(0.1N)1 LPE瓶
1603241003Titripur® 氯化钡溶液0.1 mol/L(0.2 N)1 LPE瓶
1603161003Titripur® 溴化溴酸盐溶液0.05 mol/L(0.1N)1 LPE瓶
1090921003Titripur® 硫酸铈(IV)溶液0.1 mol/L(0.2 N)1 LPE瓶
1027841003Titripur® 硫酸铜溶液0.1 mol/L(0.1N)1 LPE瓶
1091641003Titripur® 用于测定碘值的Hanus溶液0.1 mol/L1 L玻璃瓶
1154801003Titripur® 用于测定阴离子表面活性剂的Hyamine1622溶液0.004 mol/L1 LPE瓶
1003261003Titripur® 盐酸异丙醇溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
1602381003Titripur® 盐酸溶液 0.01 mol/L(0.01 N)1 LPE瓶
1603271003Titripur® 盐酸溶液0.05 mol/L(0.05 N)1 LPE瓶
1090601003Titripu® 盐酸溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1090609013Titripu® 盐酸溶液 0.1 mol/L(0.1 N)10 LTitripac
1090604003Titripur® 盐酸溶液0.1 mol/L(0.1 N)4 LTitripac
1131369013Titripur® 盐酸溶液0.3571 mol/L(1/2.8 N)10 LTitripac
1090581003Titripur® 盐酸溶液0.5 mol/L(0.5 N)1 LPE瓶
1090584003Titripur® 盐酸溶液0.5 mol/L(0.5 N)4 LTitripac
1090571003Titripur® 盐酸溶液1.0 mol/L(1.0 N)1 LPE瓶
1090574003Titripur® 盐酸溶液1.0 mol/L(1.0 N)4 LTitripac
1090579013Titripur® 盐酸溶液1.0 mol/L(1.0 N)10 LTitripac
1090631003Titripur® 盐酸溶液2.0 mol/L(2.0 N)1 LPE瓶
1131349013Titripur® 盐酸溶液3.571 mol/L(1/0.28N)10 LTitripac
1603281003Titripur® 盐酸溶液4.0 mol/L(4.0 N)1 LPE瓶
1603371003Titripur® 碘化物-碘酸盐溶液1/128 mol/L(1/64 N)1 LPE瓶
1090991003Titripur® 碘溶液0.05 mol/L(0.1 N)(不在北美销售)1 L玻璃瓶
1090991073Titripur® 碘溶液0.05 mol/L(0.1 N)(仅在北美销售)1 L玻璃瓶
1602361003Titripur® 硝酸溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1091431003Titripur® 硝酸汞(II)溶液 0.05 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1603291003Titripur® 草酸溶液0.05 mol/L(0.1 mol/L)1 LPE瓶
1603301003Titripur® 草酸溶液0.005 mol/L(0.01 mol/L)1 LPE瓶
1090651003Titripur® 高氯酸乙酸溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
1603081003Titripur® 溴酸钾溶液1/60 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1603361003Titripur® 氯化钾溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1603311003Titripur® 氯化钾溶液1 mol/L(1 N) 1 LPE瓶
1603331003Titripur® 重铬酸钾溶液1/60 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
1603331073Titripur® 重铬酸钾溶液1/60 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
1091191003Titripur® 重铬酸钾溶液0.02 mol/L1 L玻璃瓶
1091181003Titripur® 重铬酸钾溶液1/24 mol/L(0.25 N)1 L玻璃瓶
1091121003Titripur® 氢氧化钾溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1091151003Titripur® 氢氧化钾乙醇溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
1055441003Titripur® 氢氧化钾异丙醇溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1091141003Titripur® 氢氧化钾乙醇溶液0.5 mol/L(0.5 N)1 L玻璃瓶
1093511003Titripur® 氢氧化钾甲醇溶液0.5 mol/L(0.5 N)1 L玻璃瓶
1603341003Titripur® 氢氧化钾甲醇溶液1 mol/L(1N)1 L玻璃瓶
1091081003Titripur® 氢氧化钾溶液1 mol/L(1N)1 LPE瓶
1091071007Titripur® 氢氧化钾溶液(最大0.4 ppm 钙)1 mol/L(1 N)1 LPE瓶
1603351003Titripur® 碘酸钾溶液1/60 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1603221003Titripur® 高锰酸钾溶液 0.002 mol/L(0.01 N)1 L玻璃瓶
1603211003Titripur® 高锰酸钾溶液0.01 mol/L(0.05 N)1 L玻璃瓶
1091211003Titripur® 硫代硫酸钠标定的高锰酸钾溶液0.02 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
1091221003Titripur® 草酸盐标定的高锰酸钾溶液0.02 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
4801602503Titripur® 高锰酸钾溶液0.05 mol/L(0.25 N)2.5 L玻璃瓶
1117181003Titripur® 硝酸银溶液0.05 mol/L(0.05 N)1 LPE瓶
1090811003Titripur® 硝酸银溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1090814003Titripur® 硝酸银溶液0.1 mol/L(0.1 N)4 LTitripac
1090819013Titripur® 硝酸银溶液0.1 mol/L(0.1 N)10 LTitripac
1090801003Titripur® 硝酸银溶液1 mol/L(1 N)1 LPE瓶
1062771003Titripur® 亚砷酸钠溶液0.05 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1603101003Titripur® 碳酸钠溶液0.05 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1603091003Titripur® 氢氧化钠溶液0.01 mol/L(0.01 N)1 LPE瓶
1603094003Titripur® 氢氧化钠溶液0.01 mol/L(0.01 N)4 LTitripac
1091420503Titripur® 氢氧化钠溶液0.02 mol/L(0.02 N)0.5 LPE瓶
1091411003Titripur® 氢氧化钠溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1091414003Titripur® 氢氧化钠溶液0.1 mol/L(0.1 N)4 LTitripac
1091419013Titripur® 氢氧化钠溶液0.1 mol/L(0.1 N)10 LTitripac
1091401003Titripur® 氢氧化钠溶液0.2 mol/L(0.2 N)1 LPE瓶
1091409013Titripur® 氢氧化钠溶液0.2 mol/L(0.2 N)10 LTitripac
1091391003Titripur® 氢氧化钠溶液0.25 mol/L(0.25 N)1 LPE瓶
1091399013Titripur® 氢氧化钠溶液0.25 mol/L(0.25 N)10 LTitripac
1055951003Titripur® 氢氧化钠溶液0.33 mol/L(0.33 N)1 LPE瓶
1055959013Titripur® 氢氧化钠溶液0.33 mol/L(0.33 N)10 LTitripac
1091381003Titripur® 氢氧化钠溶液0.5 mol/L(0.5 N)1 LPE瓶
1091384003Titripur® 氢氧化钠溶液0.5 mol/L(0.5 N)4 LTitripac
1091389013Titripur® 氢氧化钠溶液0.5 mol/L(0.5 N)10 LTitripac
1091371003Titripur® 氢氧化钠溶液1 mol/L(1 N)1 LPE瓶
1091374003Titripur® 氢氧化钠溶液1 mol/L(1 N)4 LTitripac
1091379013Titripur® 氢氧化钠溶液1 mol/L(1 N)10 LTitripac
1091361003Titripur® 氢氧化钠溶液2 mol/L(2 N)1 LPE瓶
1603181003Titripur® 硫代硫酸钠溶液0.01 mol/L(0.01 N)1 LPE瓶
1603111003Titripur® 硫代硫酸钠溶液0.05 mol/L(0.05 N)1 LPE瓶
1091471003Titripur® 硫代硫酸钠溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1091474003Titripur® 硫代硫酸钠溶液0.1 mol/L(0.1 N)4 LTitripac
1091479013Titripur® 硫代硫酸钠溶液0.1 mol/L(0.1 N)10 LTitripac
1603121003Titripur® 硫代硫酸钠溶液1 mol/L(1 N)1 LPE瓶
1090741003Titripur®硫酸溶液0.05 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
1090749013Titripur® 硫酸溶液0.05 mol/L(0.1 N)10 LTitripac
1090731003Titripur® 硫酸溶液0.25 mol/L(0.5 N)1 LPE瓶
1090734003Titripur® 硫酸溶液0.25 mol/L(0.5 N)4 LTitripac
1090739013Titripur® 硫酸溶液0.25 mol/L(0.5 N)10 LTitripac
1090721003Titripur® 硫酸溶液0. 5 mol/L(1N)1 LPE瓶
1090724003Titripur® 硫酸溶液0. 5 mol/L(1N)4 LTitripac
1090729013Titripur® 硫酸溶液0. 5 mol/L(1N)10 LTitripac
1603131003Titripur® 硫酸溶液1 mol/L(2 N)1 LPE瓶
4803641003Titripur® 硫酸溶液2.5 mol/L(5 N)1 LPE瓶
1091621003Titripur® 四正丁基氢氧化铵异丙醇/甲醇溶液 0.1 mol/L(0.1 N)1 L玻璃瓶
1603191003Titripur® Titriplex III溶液0.01 mol/L(不在北美销售) 1 LPE瓶
1603201003Titripur® Titriplex III溶液0.05 mol/L(不在北美销售)1 LPE瓶
1084311003Titripur® Titriplex III溶液0.1 mol/L1 LPE瓶
1084311073Titripur® Titriplex III溶液0.1 mol/L(仅在北美销售) 1 LPE瓶
1084314003Titripur® Titriplex III溶液0.1 mol/L(不在北美销售)4 LTitripac
1084319013Titripur® Titriplex III溶液0.1 mol/L(不在北美销售)10 LTitripac
1084471003Titripur® Titriplex IV溶液 0.1 mol/L(不在北美销售)1 LPE瓶
1084474003Titripur® Titriplex IV 溶液 0.1 mol/L4 LTitripac
1084191003Titripur® Titriplex溶液A(不在北美销售)1 LPE瓶
1084201003Titripur® Titriplex溶液 B 10 mgCaO/L = 1 ml(不在北美销售)1 LPE瓶
1084209013Titripur® Titriplex 溶液B 10 mgCaO/L = 1 ml(不在北美销售)10 LTitripac
1084501003Titripur® 三氟甲磺酸无水乙酸溶液0.1 mol/L1 L玻璃瓶
1091631003Titripur® 韦氏液(一氯化碘乙酸溶液)0.1 mol/L1 L玻璃瓶
1088791003Titripur® 硫酸锌溶液0.1 mol/L(0.1 N)1 LPE瓶
Certipur® 符合ISO 17034的滴定液(认证标准物质)
产品编号名称规格包装
1024000083Certipur® 邻苯二甲酸氢钾认证标准物质(CRM)80 g玻璃瓶
1024010063Certipur® 苯甲酸认证标准物质(CRM)60 g玻璃瓶
1024020083Certipur® 乙二胺硫酸亚铁(II)认证标准物质(CRM)80 g玻璃瓶
1024030083Certipur® 重铬酸钾认证标准物质(CRM)80 g玻璃瓶
1024040103Certipur® 碘酸钾认证标准物质(CRM)100 g玻璃瓶
1024050083Certipur® 碳酸钠认证标准物质(CRM)80 g玻璃瓶
1024060083Certipur® 氯化钠认证标准物质(CRM)80 g玻璃瓶
1024070063Certipur® 草酸二钠认证标准物质(CRM)60 g玻璃瓶
1024080083Certipur® 三(羟甲基)氨基甲烷认证标准物质(CRM)80 g玻璃瓶
1024090103Certipur® 锌认证标准物质(CRM)100 g玻璃瓶
1024100053Certipur® 碳酸钙认证标准物质(CRM)50 g玻璃瓶
Aquastar® 卡尔费休滴定剂
产品编号名称规格包装
1880011003Aquastar® CombiTitrant 1容量法单组分滴定剂1 mg H2O/mL(不在北美销售) 1 L玻璃瓶
1880011043Aquastar® CombiTitrant 1容量法单组分滴定剂1 mg H2O/mL(仅在北美销售)1 L玻璃瓶
1880021003Aquastar® CombiTitrant 2容量法单组分滴定剂2 mg H2O/mL(不在北美销售)1 L玻璃瓶
1880021043Aquastar® CombiTitrant 2容量法单组分滴定剂2 mg H2O/mL(仅在北美销售)1 L玻璃瓶
1880051003Aquastar® CombiTitrant 5容量法单组分滴定剂5 mg H2O/mL1 L玻璃瓶
1880052503Aquastar® CombiTitrant 5容量法单组分滴定剂5 mg H2O/mL2.5 L玻璃瓶
1880061003Aquastar® CombiTitrant 5 Keto容量法单组分醛酮滴定剂5 mg H2O/mL1 L玻璃瓶
1880101003Aquastar® Titrant 5容量法双组分滴定剂5 mg H2O/mL(不在北美销售)1 L玻璃瓶
1880101043Aquastar® Titrant 5容量法双组分滴定剂5 mg H2O/mL(仅在北美销售)1 L玻璃瓶
1880102503Aquastar® Titrant 5容量法双组分滴定剂5 mg H2O/mL(不在北美销售)2.5 L玻璃瓶
1880102543Aquastar® Titrant 5容量法双组分滴定剂5 mg H2O/mL(仅在北美销售)2.5 L玻璃瓶
1880111003Aquastar® Titrant 2容量法双组分滴定剂2 mg H2O/mL(不在北美销售)1 L玻璃瓶
1880111043Aquastar® Titrant 2容量法双组分滴定剂2 mg H2O/mL(仅在北美销售)1 L玻璃瓶
Aquastar® 符合ISO 17034的水标准品(认证标准物质)
产品编号名称规格包装
1880510013Aquastar® 水标准品0.01 %认证标准物质10×8mL安瓿瓶
1880510013Aquastar® 水标准品0.1 %认证标准物质(不在北美销售) 10×8mL安瓿瓶
1880510313Aquastar® 水标准品0.1 %认证标准物质(仅在北美销售)10×8mL安瓿瓶
1880520013Aquastar® 水标准品1 %认证标准物质(不在北美销售)10×8mL安瓿瓶
1880520313Aquastar® 水标准品1 %认证标准物质(仅在北美销售)10×8mL安瓿瓶
1129390013Aquastar® 乳糖标准品5 %认证标准物质10 gPE瓶
1066640103Aquastar® 酒石酸钠二水合物100 gPE瓶
1880550013Aquastar® 油标准品认证标准物质(15至30 ppm水)10×8mL安瓿瓶