重要文件
1.11718
Supelco
硝酸银 溶液
c(AgNO₃) = 0.05 mol/l (0.05 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
AgNO3
CAS號碼:
分子量::
169.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
硝酸银 溶液, c(AgNO3) = 0.05 mol/l (0.05 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Precipitation reactions
濃度
0.05 M
技術
titration: suitable
pH值
6 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态:液体
物质的量浓度 0.04975 - 0.05025 mol/L
测量不确定度± 0.00015 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质氯化钾基准试剂(货号1.02406)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 999氯化钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3