重要文件
1.09162
Supelco
0.1 mol/L 四丁基氢氧化铵溶液(异丙醇/甲醇基质)
c[(C₄H₉)₄NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol/methanol, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
同義詞:
Quaternary Ammonium Hydroxide Solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
0.1 mol/L 四丁基氢氧化铵溶液(异丙醇/甲醇基质), in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
pH值
14 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.792 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
應用
  • Simultaneous analysis of dehydroacetic acid, benzoic acid, sorbic acid and salicylic acid in cosmetic products by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography: This research highlights the application of Tetra-n-butylammonium hydroxide as as an ion-pair reagent in the chromatographic analysis of various acids in cosmetic products. The study showcases its effectiveness in enhancing the extraction and solubility of analytes, making it a valuable tool for chemists and researchers in pharmaceuticals and environmental testing (Mikami et al., 2002).
特點和優勢
认可:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态 液体
摩尔浓度 0.0994 - 1.006 mol/L
测量不确定度 ± 0.0004 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质苯甲酸基准试剂(货号1.02401)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 350苯甲酸),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C