重要文件
1.09140
Supelco
氢氧化钠 溶液
c(NaOH) = 0.2 mol/l (0.2 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaOH
CAS號碼:
分子量::
40.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352305
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
氢氧化钠 溶液, c(NaOH) = 0.2 mol/l (0.2 N), Titripur®
蒸汽壓力
3 mmHg ( 37 °C)
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Acid-base reactions
包裝
Titripac® of
濃度
0.2 M
技術
titration: suitable
pH值
13 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以“000, 4003, 9010, 9013”结尾 - 更多详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
分析報告
形态:液体
物质的量浓度:0.1990 - 0.2010 mol/L
测量不确定度± 0.0006 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质邻苯二甲酸氢钾基准试剂(货号1.02400)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 84邻苯二甲酸氢钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
FAS 或「永遠化學物質」會在環境中持續存在,並對人類健康構成風險。探索我們用於定量 PFAS 的環境監測工具,協助研究人員、監管機構和實驗室測試 PFAS。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.