推薦產品
產品名稱
容量法双组份滴定剂,滴定度2mg/mL, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquastar®
品質等級
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: volumetric
濃度
2 mg/mL
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
轉變溫度
flash point <21 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
形式
two component solution
儲存溫度
15-25°C
包裝
分析報告
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
< 21 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
條款
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
砂糖水份分析應用報告摘要
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
不同食品和複雜基質的加工技術,強調慢溶解物質的增溶劑使用。