推薦產品
產品名稱
Titriplex® III 溶液, 0.01 M (0.01 N), Titripur®
產品線
Titripur®
品質等級
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
濃度
0.01 M (0.01 N)
技術
titration: suitable
儲存溫度
15-25°C
應用
- The use of Titriplex III for cross-matching for urgent blood transfusions and patients with blood coagulation disorders: Demonstrates the application of Titriplex III in critical healthcare settings, particularly in ensuring the compatibility of blood transfusions, crucial for emergency medical procedures (Fischer & Busch, 1960).
- Clinical use of ethylenediaminetetracetic acid, sodium salt (Titriplex III) as an anticoagulant: Highlights the role of Titriplex III in enhancing the safety and effectiveness of clinical practices by preventing blood coagulation during medical examinations and treatments (Dettori, 1958).
- Calcium determination in blood with Titriplex III and indicator buffering tablets: This study showcases the utility of Titriplex III in biochemical analysis, specifically for the precise measurement of calcium levels in blood, an essential process in various diagnostic activities (Steber, 1956).
特點和優勢
认可:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态 液体
摩尔浓度 0.00995 - 0.01005 mol/L
测量不确定度 ± 0.00003 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的有证标准物质锌基准试剂(货号1.02409)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 682锌),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
摩尔浓度 0.00995 - 0.01005 mol/L
测量不确定度 ± 0.00003 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的有证标准物质锌基准试剂(货号1.02409)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 682锌),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1