Merck
首頁蛋白質純化使用基於肝素的 Cytiva 產品進行 DNA 結合蛋白的分離
使用基於肝素的 Cytiva 產品分離 DNA 結合蛋白質
DNA結合蛋白形成了一個極為多樣化的蛋白類別,它們有一個共同的特徵,就是能夠與DNA結合。從功能上來看,這一類蛋白可分為負責 DNA 複製和定向的蛋白,如組蛋白、核小體和複製酶,以及參與轉錄的蛋白,如 RNA/DNA 聚合酶、轉錄激活劑和抑制劑以及限制酵素。它們可以被製成融合蛋白,以進行更高規格的純化(第 42 頁,GST 融合蛋白),但它們結合 DNA 的能力也能讓使用肝素作為配體的群體規格化純化得以實現。肝素是一種高度硫酸化的糖胺聚糖,能夠結合非常廣泛的生物分子,包括:
  • DNA結合蛋白,例如啟動因子、延伸因子、限制性內切核酸酶、DNA連接酶、DNA 和 RNA 聚合酶。
  • 血清蛋白酶抑制劑,如抗凝血酶 III、蛋白酶nexins。
  • 酶,如肥大細胞蛋白酶、脂蛋白脂肪酶、凝血酶、超氧化物歧化酶。
  • 生長因子,如破壞細胞生長因子、施萬細胞生長因子、內皮細胞生長因子。
  • 細胞外基質蛋白,如槲皮素、槲皮素、層黏蛋白、凝血酶、膠原蛋白。
  • 荷爾蒙受體,如雌激素和雄激素受體。
  • 脂蛋白。
肝素的結構如圖 1所示。
  1. 在與 DNA 結合蛋白的互動中,肝素模仿核酸的多離子結構。
  2. 在與凝血因子(如抗凝血酶 III)互動時,肝素可作為抗凝配體。
由交替的己酮酸組成的肝素多糖的結構
圖 1. 由交替的六壬酸 (A) 和 D-葡萄糖胺殘基 (B) 組成的肝素多醣體結構。六壬酸可以是 D-葡萄糖醛酸(上圖)或其 C-5 縮合物 L-尿醛酸(下圖)。
R1 =-H或-SO3-, R2 =-SO3- or -COCH3
純化選項
 結合能力最大作業流量備註
牛抗凝血酶III,3 mg/柱 牛抗凝血酶III,15 mg/柱 預製柱。
HiPrep 16/10 Heparin FF預製20 毫升柱。
Bovine antithrombin III, 2 mg/mL medium400cm/h*以可供柱填料的懸浮液形式提供。
* 請參閱附錄 4,將線性流速 (cm/h) 轉換為容積流速。最大操作流量是在床高 10 cm、內孔距 5 cm 的填料柱中測量計算出來的。
純化範例
圖2、34顯示不同DNA結合蛋白純化條件的範例。
在 HiTrap Heparin HP 上部分純化重組 HIV 反轉錄酶。
圖 2. 在 HiTrap Heparin HP 上部分純化重組 HIV 反轉錄酶。
重組 DNA 結合的部分純化
圖 3. 使用 HiTrap Heparin HP(5 mL)對重組 DNA 結合 Oct-1 蛋白(由瑞典 Uppsala 大學醫院 Gunnar Westin 博士提供)進行部分純化。
scCro8 在 HiPrep 16/10 Heparin FF 上進行純化。
圖 4. scCro8 在 HiPrep 16/10 Heparin FF 上進行純化。
進行分離
結合緩衝液:20 mM Tris-HCl,pH 8.0 或 10 mM 磷酸钠,pH 7.0
洗脱緩衝液:20 mM Tris-HCl,1-2 M NaCl,pH 8.0 或 10 mM 磷酸钠,1-2 M NaCl,pH 7.0
  1. 用 10 柱体积的结合缓冲液平衡色谱柱。
  2. 用 5-10 柱容量的結合緩衝液清洗,或直到洗出液中沒有物質出現為止(在 A280 nm 處通過 UV 吸收進行監測)。
  3. 使用 5-10 柱体积的洗脱缓冲液进行洗脱,洗脱缓冲液浓度从 0-100% 连续梯度或阶梯梯度。
通过改变缓冲液的 pH 值或离子强度来调节肝素的选择性。使用 NaCl、KCl 或 (NH4)2SO4  高達 1.5-2 M 的連續或梯度洗脫。
清洗
用 0.5 柱容量的 2 M NaCl 洗 10-15 分鐘,去除離子結合蛋白。
用 4 柱容量的 0.1 M NaOH 1-2 小時,或 2 柱容量 6 M 氫鹽酸胍 30-60 分鐘,或 2 柱容量 8 M 尿素 30-60 分鐘。
用 4 支柱容量 0.1% - 0.5% Triton X-100 洗滌 1-2 小時,去除疏水結合的蛋白質。
 配體密度成分pH穩定度*平均粒徑
HiTrap Heparin HP10 mg/mLHiTrap Heparin HP10mg/mL肝素通過還原胺化與高效能 Sepharose™ 結合,即使在鹼性條件下也能提供穩定的附著。
肝素 Sepharose 6 Fast Flow   HiPrep 16/10 Heparin FF肝素透過還原胺化與Sepharose 6 Fast Flow結合,即使在鹼性條件下也能提供穩定的附著。*長期是指pH值間隔,介質在此間隔內長時間保持穩定,不會對其後續色譜性能產生不良影響。短期是指再生、就地清潔和消毒程序的 pH 間隔。
化學穩定性
0.1 M NaOH(+20 °C,1 周),0.05 M 醋酸鈉,pH 4.0,4 M NaCl,8 M 尿素,6 M 鹽酸胍。
儲存
用含有 20% 乙醇的 0.05 M 醋酸鈉清洗培養基和色譜柱(使用約 5 個色譜柱容量的包裝培養基),並儲存於 +4 至 +8 °C。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。