Merck
首頁蛋白質純化離子交換色譜法和色譜聚焦法的色譜柱清洗
離子交換色譜法和色譜聚焦法的色譜柱清洗
正確準備樣品和緩衝液,並在每次分離結束時進行高鹽分清洗(1 M NaCl),應能使大多數色谱柱保持良好狀態。然而,性能降低、流速緩慢、背壓增加或完全堵塞都表明介質需要使用更嚴格的程序進行清洗,以去除污染物。
建議在色譜柱清洗時顛倒流動方向,這樣污染物就不需要通過色譜柱的整個長度。每個清洗步驟所需的色谱柱容量和時間可能因污染程度而異。如果清除常見污染物的清潔步驟無法恢復色譜柱性能,請在嘗試其他清潔方法之前更換頂部過濾器(如可能)。更換過濾器時應小心,因為這可能會影響色谱柱填料並干擾性能。
去除常見污染物
以下程序應能滿足去除常見污染物的要求:
  1. 用至少 2 柱容量的 2 M NaCl(表 21 為推薦流量)清洗。
  2. 用至少 4 柱容量的 1 M NaOH 進行清洗(流量與步驟 1 相同)。
  3. 使用至少 2 個柱容量的蒸餾水進行清洗(流程與步驟 1 相同),直到 UV 基線和洗出液的 pH 值穩定為止。
  4. 使用至少 4 個柱容量的啟動緩衝液或儲存緩衝液進行清洗(流程與步驟 1 相同),直到 pH 值和電導率值達到要求為止。
去除沉澱的蛋白質、脂質、疏水結合的蛋白質或脂蛋白
去除沉澱的蛋白質:
  1. 注入1柱容量的胃蛋白酶(1 mg/mL in 0.5 M NaCl, 0.1 M acetic acid)。
  2. 用至少 2 柱容量的蒸餾水(表 21 中的建議流量)沖洗,直到 UV 基線和洗出液 pH 穩定為止。
  3. 使用至少 4 柱容量的起始緩衝液或儲存緩衝液進行清洗,流量與步驟 2 相同,直到洗出液的 pH 值和電導率達到要求值。
另外,
  1. 用 2 柱体积的 6 M 盐酸胍清洗(表 21 中的推荐流量)。
  2. 立即用至少5柱体积的pH值为7-8的缓冲液(表21中的推荐流量)清洗。
  3. 用至少2柱体积的蒸馏水(与步骤2相同的流量)冲洗,直到UV基线和洗脱液的pH值稳定。
  4. 使用至少 4 柱容量的起始緩衝液或儲存緩衝液進行清洗(流量與步驟 2 相同),直到 pH 值和電導率值達到要求。
表 21根據介質、色譜柱尺寸和洗滌劑建議流量。
* 如果認為污染嚴重,在使用 1 M NaOH 時,請使用較低的流速以增加接觸時間。
** 在清洗較大的色譜柱時,對於用作初始清洗步驟的任何溶液,請預留 1-2 小時的接觸時間。
去除脂質、疏水結合蛋白或脂蛋白
要完全去除此類污染物,可能需要使用有機溶劑或洗滌劑。
使用有機溶劑前,請用至少 4 柱容量的蒸餾水清洗介質,以避免任何鹽分沉澱在色譜柱上。
使用有機溶劑或溶液時,可能需要降低流速,以避免對色谱柱造成過大壓力。
使用清潔溶液,例如最高 100%異丙醇、最高 100%甲醇、最高 100%乙腈、最高 2 M NaOH、最高 75%乙酸、最高 100%乙醇、離子或非離子清潔劑。
請務必在培養基或色谱柱隨附的說明書中檢查溶劑相容性。
避免使用帶有 Q、DEAE 和 ANX 電荷基團的陰離子洗滌劑。
清洗程序示例:
  1. 用4柱体积的最高70%乙醇或30%异丙醇清洗(建议流量见表21)。
  2. 用至少2柱体积的蒸馏水冲洗(推荐流量见表21),直到UV基线和洗脱液pH值稳定。
  3. 立即用3柱体积的启动缓冲液冲洗(流量与步骤2相同)。
或者,
  1. 用 2 柱体积的碱性或酸性溶液中的洗涤剂清洗,例如 0.1-0.5% 非离子洗涤剂在 0.1 M 醋酸中的 0.1-0.5% 非離子洗滌劑進行清洗(建議流量請參閱表 21)。
  2. 用 5 柱容量的 70% 乙醇進行沖洗,以去除殘留的洗滌劑(建議流量請參閱表 21)。
  3. 用至少 2 柱容量的蒸餾水(流量與步驟 1 相同)沖洗,直到 UV 基線和洗出液 pH 穩定為止。
  4. 用 3 柱容量的起始緩衝液(流量與步驟 1 相同)沖洗。